Läs mer
Samarium(III) bromidhexahydrat, REacton™, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11372558
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11372558 100 g 100g
11362558 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372558 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014603.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 13517-12-9 | Br3H12O6Sm | 498,162 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13517-12-9
Molekylformel Br3H12O6Sm
Molekylvikt (g/mol) 498.162
MDL-nummer MFCD00192430
InChI-nyckel LXJDCZVUWJNXRL-UHFFFAOYSA-K
Synonym acmc-20ajrk, samarium bromide hexahydrate, samarium 3+ bromide-water 1/3/6, samarium iii bromide hexahydrate, reacton™
PubChem CID 57348178
IUPAC-namn samarium(3+);tribromid;hexahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Br-].[Sm+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Samarium(III) bromide hexahydrate
Smältpunkt >640 °C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Känslighet Hygroskopisk
Anteckningar om analysprocent (REO)
Formel vikt 498,15 (390,06 Vattenfria källor)
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Reacton
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.