Läs mer
Samarium(III)klorid, vattenlöst, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11423860
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11423860 50 g 50g
11413860 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11423860 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 089916.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
CAS: 10361-82-7 | Cl3Sm | 256,71 g/mol
Samarium(III)klorid används i laboratorier, framställning av samariummetaller. Den vattenfria kloriden används för att framställa organometalliska föreningar av samarium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10361-82-7
Molekylformel Cl3Sm
Molekylvikt (g/mol) 256.71
MDL-nummer MFCD00011235
InChI-nyckel BHXBZLPMVFUQBQ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn samarium(3+)triklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sm+3]
Specifikationer
Kokpunkt (nedbrytning)
Kemiskt namn eller material Samarium (III) chloride
Smältpunkt 678 °C
Namnnotering Vattenfri
Fysisk form Chunks and/or Powder
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,8347
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 256.71
Procent renhet 99.9%
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 4,46 g/ml vid 16 °C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.