Läs mer
Samarium(III) kloridhydrat, REacton™, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11316288
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11316288 25 g 25g
11306288 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11316288 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011231.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10361-82-7 | Cl3Sm | 256,71 g/mol
Samarium(III)kloridhydrat används för framställning av samariummetall, som finner användning som magneter. Den kombineras med natriumklorid för att få en eutektisk blandning med låg smältpunkt. Vidare tjänar det som en prekursor för framställning av andra samariumsalter och bis(pentametylcyklopentadienyl)alkylsamarium(III)-komplex. Dessutom fungerar den som en katalysator för hydrering och hydrosilylering av alkener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10361-82-7
Molekylformel Cl3Sm
Molekylvikt (g/mol) 256.71
MDL-nummer MFCD00011235
InChI-nyckel BHXBZLPMVFUQBQ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn samarium(3+)triklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sm+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Samarium(III) chloride hydrate
Smältpunkt 110 °C (på -5H2O)
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,8347
Löslighetsinformation Löslig i vatten och pyridin.
Formel vikt 256,71 (Vattenfattig)
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Reacton
Odör Surt
Känslighet Hygroskopisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.