Läs mer
Samarium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Produktkod. 11326288
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11326288
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011232.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10361-82-7 | Cl3Sm | 256.71 g/mol
Samarium(III)klorid används för framställning av samariummetall, som har en mängd olika användningsområden, särskilt i magneter. I laboratoriet kan samarium(III)klorid också användas som utgångspunkt för framställning av andra samariumsalter. Det används som infrarödabsorberande glas, lasrar, färg-tv-fosfor, magneter, mikrovågsfilter. Den används som katalysator vid krackning av råpetroleum och används som en legering med kobolt för magneter. Den används som neutronfångstmasrar och har tillämpningar inom kärnkraftsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10361-82-7
Molekylformel Cl3Sm
Molekylvikt (g/mol) 256.71
MDL-nummer MFCD00011235
InChI-nyckel BHXBZLPMVFUQBQ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn samarium(3+)triklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sm+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Samarium(III) chloride hydrate
Smältpunkt 110°C (in -5H2O)
Fysisk form Wet Crystalline Aggregates
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,8347
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 256.71 (Anhydrous)
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Reacton
Odör Acidic
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.