Läs mer
Samarium(III)klorid, ultratorrt, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11328707
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11328707 10 g 10g
11338707 2 g 2g
11318707 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11328707 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035804.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10361-82-7 | Cl3Sm | 256,71 g/mol
Denna förening som heter Samarium(III)klorid har få praktiska tillämpningar men används i laboratorier för forskning om nya föreningar av samarium. Samarium(III)klorid används för framställning av samariummetall, som har en mängd olika användningsområden, särskilt i magneter. Vattenfri SmCl3 blandas med natriumklorid eller kalciumklorid för att ge en eutektisk blandning med låg smältpunkt. Elektrolys av denna smälta saltlösning ger den fria metallen. Samarium(III)klorid kan också användas som utgångspunkt för framställning av andra samariumsalter. Den vattenfria kloriden används för att framställa organometalliska föreningar av samarium, såsom bis(pentametylcyklopentadienyl)alkylsamarium(III)-komplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10361-82-7
Molekylformel Cl3Sm
Molekylvikt (g/mol) 256.71
MDL-nummer MFCD00011235
InChI-nyckel BHXBZLPMVFUQBQ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn samarium(3+)triklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sm+3]
Specifikationer
Kokpunkt (nedbrytning)
Kemiskt namn eller material Samarium(III) chloride
Smältpunkt 678 °C
Namnnotering Ultratorr
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,8347
Löslighetsinformation Den är löslig i vatten.
Formel vikt 256.71
Procent renhet 99.9%
Förpackning Ampull
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 4,46 g/ml vid 16 °C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.