Läs mer
Samarium(III)klorid, ultratorrt, 99,9 % (REO)
Beskrivning
Denna förening som heter Samarium(III)klorid har få praktiska tillämpningar men används i laboratorier för forskning om nya föreningar av samarium. Samarium(III)klorid används för framställning av samariummetall, som har en mängd olika användningsområden, särskilt i magneter. Vattenfri SmCl3 blandas med natriumklorid eller kalciumklorid för att ge en eutektisk blandning med låg smältpunkt. Elektrolys av denna smälta saltlösning ger den fria metallen. Samarium(III)klorid kan också användas som utgångspunkt för framställning av andra samariumsalter. Den vattenfria kloriden används för att framställa organometalliska föreningar av samarium, såsom bis(pentametylcyklopentadienyl)alkylsamarium(III)-komplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
- Ampulerad under argon
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | (nedbrytning) |
| Kemiskt namn eller material | Samarium(III) chloride |
| Smältpunkt | 678 °C |
| Namnnotering | Ultratorr |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 2 g |
| Förpackning | Ampull |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Anteckningar om analysprocent | (REO) |
| Densitet | 4,46 g/ml vid 16 °C |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.