Läs mer
Samarium(III) chloride, ultra dry, 99.9% (REO)
Produktkod. p-7050191
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
Produktkod. 11338707
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035804.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10361-82-7 | Cl3Sm | 256.71 g/mol
Denna förening som heter Samarium(III)klorid har få praktiska tillämpningar men används i laboratorier för forskning om nya föreningar av samarium. Samarium(III)klorid används för framställning av samariummetall, som har en mängd olika användningsområden, särskilt i magneter. Vattenfri SmCl3 blandas med natriumklorid eller kalciumklorid för att ge en eutektisk blandning med låg smältpunkt. Elektrolys av denna smälta saltlösning ger den fria metallen. Samarium(III)klorid kan också användas som utgångspunkt för framställning av andra samariumsalter. Den vattenfria kloriden används för att framställa organometalliska föreningar av samarium, såsom bis(pentametylcyklopentadienyl)alkylsamarium(III)-komplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10361-82-7
Molekylformel Cl3Sm
Molekylvikt (g/mol) 256.71
MDL-nummer MFCD00011235
InChI-nyckel BHXBZLPMVFUQBQ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn samarium(3+)triklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sm+3]
Specifikationer
Kokpunkt (decomposition)
Kemiskt namn eller material Samarium(III) chloride
Smältpunkt 678°C
Namnnotering Ultra dry
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,8347
Löslighetsinformation It is soluble in water.
Formel vikt 256.71
Procent renhet 99.9%
Förpackning Ampull
Känslighet Hygroscopic
Densitet 4.46 g/mL at 16°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.