Läs mer
Samarium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.9% (REO)
Produktkod. 11356918
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11356918 100 g 100g
11346918 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11356918 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013660.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13765-24-7 | F3Sm | 207.36 g/mol
Samarium(III)fluorid har specialiserade användningsområden i glas, fosfor, lasrar och termoelektriska enheter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13765-24-7
Molekylformel F3Sm
Molekylvikt (g/mol) 207.36
MDL-nummer MFCD00049540
InChI-nyckel OJIKOZJGHCVMDC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn samarium(3+)trifluorid
LEDER [F-].[F-].[F-].[Sm+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Samarium(III) fluoride
Smältpunkt 1306°C
Namnnotering Anhydrous
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
UN-nummer UN3288
Löslighetsinformation Soluble moderately in strong mineral acids. Insoluble in water.
Formel vikt 207.35
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Reacton
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.