Läs mer
Samarium(III)fluorid, vattenfri, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11326278
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11326278 2 g 2g
11306278 10 g 10g
11316278 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11326278 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011226.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13765-24-7 | F3Sm | 207.36 g/mol
Samarium(III)fluorid används som laboratoriereagens, i optiska glas, strukturella keramik, katalysatorer, elektriska komponenter och fotooptiska material. Den har specialiserade användningsområden för fosfor, lasrar och termoelektriska enheter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13765-24-7
Molekylformel F3Sm
Molekylvikt (g/mol) 207.36
MDL-nummer MFCD00049540
InChI-nyckel OJIKOZJGHCVMDC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn samarium(3+)trifluorid
LEDER [F-].[F-].[F-].[Sm+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Samarium(III) fluoride
Smältpunkt 1306°C
Namnnotering Anhydrous
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
UN-nummer UN3288
Löslighetsinformation Insoluble in water. Moderately soluble in strong mineral acids.
Formel vikt 207.35
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Reacton
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.