Läs mer
Samarium(III)hydroxidhydrat, 99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11328318
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11328318
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039512.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 20403-06-9 | H3O3Sm | 201.38 g/mol
Samariumhydroxid (Sm(OH)3) är en viktig samariumförening med många potentiella tillämpningar inom elektronik, optik och katalys. Det används som en kemisk mellanprodukt. Det används i separations- och förkoncentrationsprocedurerna för bestämning av bly med hjälp av spektrometriska tekniker. Den har specialiserade användningsområden för glas, fosfor, lasrar och termoelektriska anordningar och den används främst för neutronabsorption.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20403-06-9
Molekylformel H3O3Sm
Molekylvikt (g/mol) 201.38
MDL-nummer MFCD00050108
InChI-nyckel BCYBEIXXOVNETJ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn samarium(3+)trihydroxid
LEDER [OH-].[OH-].[OH-].[Sm+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Samarium(III) hydroxide hydrate
Fysisk form Lump/Powder
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
UN-nummer UN3262
Löslighetsinformation Soluble in water and moderately soluble in strong mineral acids.
Formel vikt 201.37 (Anhydrous)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.