Läs mer
Samarium(III) nitrathexahydrat, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11377637
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377637 25 g 25g
11367637 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11377637 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012906.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13759-83-6 | H12N3O15Sm | 444,46 g/mol
Det används i NMR-spektroskopi för spektraupplösning och används för dopningsändamål. Det används också som ett kemiskt reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13759-83-6
Molekylformel H12N3O15Sm
Molekylvikt (g/mol) 444.46
MDL-nummer MFCD00149857
InChI-nyckel HDCOFJGRHQAIPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym samarium nitrate hexahydrate, samarium iii nitrate hexahydrate, samarium trinitrate hexahydrate, samarium nitrat german, samarium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, samarium 3+ salt, hexahydrate, samarium nitrat, samariumnitratehexahydrate, 3no3.sm.6h2o, samarium 3+ trinitrate hexahydrate
PubChem CID 203081
LEDER O.O.O.O.O.O.[Sm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Samarium(III) nitrate hexahydrate
Smältpunkt 78°C to 79°C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.9% (REO)
Löslighetsinformation Soluble in water and acetonitrile.
IUPAC-namn samarium(3+)hexahydrattrinitrat
Formel vikt 444.45 (336.36 Anhydrous)
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Utseende Yellow crystals
Densitet 2.375
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.