Läs mer
Samarium(III) nitrathydrat, REacton™, 99,99 % (REO)
Beskrivning
Samarium(III)nitrathydrat används som katalysator vid von Pechmann-kondensering för framställning av kumariner. Vidare finner den användning i optiska glas, strukturell keramik, katalysatorer, elektriska komponenter och fotooptiska material. Det används också som ett laboratoriereagens. Utöver detta används den i NMR-spektroskopi för spektral upplösning och används för dopningsändamål.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Samarium(III) nitrate hydrate |
| Smältpunkt | 78°C to 79°C |
| Färg | Gult |
| pH | ∼3 |
| Fysisk form | Kristallina aggregat |
| Kvantitet | 5 g |
| Anteckningar om analysprocent | (REO) |
| UN-nummer | UN1477 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water and acetonitrile. |
| IUPAC-namn | samarium(3+);trinitrat;hexahydrat |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.