Läs mer
Samarium(III) oxalate decahydrate, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Produktkod. 11342558
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11342558
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014602.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14175-03-2
Molekylformel C6H26O22Sm2
Molekylvikt (g/mol) 750.97
MDL-nummer MFCD00150489
InChI-nyckel IKPDQYODFRQYAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym samarium iii oxalate hydrate 2:3:10, ethanedioic acid,samarium 3+ salt, hydrate 3:2:10
PubChem CID 121488066
IUPAC-namn oxalic acid;samarium;decahydrate
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Sm].[Sm].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Samarium(III) oxalate decahydrate
Färg White
Fysisk form Crystalline
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Linjär formel Sm2(C2O4)3·10H2O
UN-nummer UN3288
Formel vikt 744.93 (564.78 Anhydrous)
Procent renhet 99.9%