Läs mer
Samarium(III) oxalate hydrate, REacton™, 99.97% (REO), Thermo Scientific™
Produktkod. p-7049190
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11392268
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013176.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14175-03-2
Molekylformel C6H26O22Sm2
Molekylvikt (g/mol) 750.97
MDL-nummer MFCD00150489
InChI-nyckel IKPDQYODFRQYAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym samarium iii oxalate hydrate 2:3:10, ethanedioic acid,samarium 3+ salt, hydrate 3:2:10
PubChem CID 121488066
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Sm].[Sm].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Samarium(III) oxalate hydrate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Linjär formel Sm2(C2O4)3·xH2O
UN-nummer UN3288
IUPAC-namn tris(oxalic acid) decahydrate disamarium
Formel vikt 564.78 (Anhydrous)
Procent renhet 99.97%
Kvalitet Reacton