Läs mer
Samarium(III)oxid, REacton™, 99,99 % (REO)
Produktkod. 11396278
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11396278 500 g 500g
11376278 25 g 25g
11386278 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11396278 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011230.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 12060-58-1 | Sm2O3
Samarium(III)oxid används i optiskt och infrarött absorberande glas för att absorbera infraröd strålning. Den finner användning som en neutronabsorbator i kärnkraftsreaktorer för att kontrollera reaktionen. Det används också som en katalysator för dehydrering av primära alkoholer till aldehyder eller ketoner. Det bildar samariumperklorat när det behandlas med perklorsyra, som används som referensmaterial för att kontrollera våglängdsskalan för en spektrofotometer i intervallet 200 till 500 nm.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12060-58-1
Molekylformel Sm2O3
MDL-nummer MFCD00011237
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Samarium(III) oxide
Smältpunkt 2300 °C
Färg Violett
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Brytningsindex 1.97
Utseende Off-white pulver
Analysprocentintervall 99,99 % (REO)
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 348.7
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.