Läs mer
Samarium(III) oxide, REacton™, 99.99% (REO)
Produktkod. p-4408158
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11376278
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011230.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12060-58-1 | Sm2O3
Samarium(III)oxid används i optiskt och infrarött absorberande glas för att absorbera infraröd strålning. Den finner användning som en neutronabsorbator i kärnkraftsreaktorer för att kontrollera reaktionen. Det används också som en katalysator för dehydrering av primära alkoholer till aldehyder eller ketoner. Det bildar samariumperklorat när det behandlas med perklorsyra, som används som referensmaterial för att kontrollera våglängdsskalan för en spektrofotometer i intervallet 200 till 500 nm.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12060-58-1
Molekylformel Sm2O3
MDL-nummer MFCD00011237
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Samarium(III) oxide
Smältpunkt 2300°C
Färg Violett
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.99% (REO)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 348.7
Brytningsindex 1.97
Utseende Off-white powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.