Läs mer
Samarium(III) Oxide, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15847910
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15847910 10 g 10g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15847910 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 1123210010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Samarium(III) Oxide
Smältpunkt 2325°C
CAS 12060-58-1
Kvantitet 10 g
Densitet 8.347 g/cm3
MDL-nummer MFCD00011237
Synonym Samarium(III) oxide, Samarium(III) oxide
Molekylvikt (g/mol) 348.72