Läs mer
Samarium(III)perklorat, 50 % vikt/vikt vatten. soln., reagenskvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7051148
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 15436335
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040567.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13569-60-3 | Cl3H2O13Sm | 466.71 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13569-60-3
Molekylformel Cl3H2O13Sm
Molekylvikt (g/mol) 466.71
MDL-nummer MFCD00049769
InChI-nyckel ONSMNAINZIBBGR-UHFFFAOYSA-K
Synonym samarium 3+ ;triperchlorate, samarium iii perchlorate solution, trihyperchloric acid samarium iii salt, samarium iii perchlorate w/w aqueous solution, reagent grade
IUPAC-namn samarium(3+)-hydrattriperklorat
LEDER O.[Sm+3].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Samarium(III) perchlorate
Fysisk form Vätska
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3211
Formel vikt 556.80 (448.70 Anhydrous)
Kvalitet Reagens
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.