Läs mer
Samarium göt/knapp,≈ 50,8 mm (2,0 tum) dia., 99,5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15466755
Change view
Kvantitet:
1 Pc.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15466755 1 Pc. Varje
1 options
Produktkod. 15466755 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045107.KF
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 7440-19-9 | SM | 150,36 g/mol
Arylsulfonylklorider och arylsulfinater reduceras genom en kombination av samarium och titan(IV)klorid för att göra diaryldisulfider. Det är en neutronabsorbator, dopingmedel för laserkristaller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Samarium ingot/button
Namnnotering ≈50,8 mm (2,0 tum) i diameter.
CAS 7440-19-9
Kvantitet 1 Pc.
Odör Luktfritt
Vikt ≈150 g per styck
Form Pjäser
Anteckningar om analysprocent (REO)
Molekylformel Sm
MDL-nummer MFCD00011233 MFCD00151299
Synonym samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
InChI-nyckel KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Sm]
IUPAC-namn samarium
Molekylvikt (g/mol) 150.36
PubChem CID 23951
ChEBI CHEBI:33374
Procent renhet 99.5%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.