missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Samarium, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Samarium |
| CAS | 7440-19-9 |
| Smältpunkt | 1072°C |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Samarium, Samarium |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.36 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?