Läs mer
Samarium, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15869940
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15869940 1 g 1g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15869940 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8144790001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Powder for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 7440-19-9
Smältpunkt 1072°C
Kvantitet 1 g
Form Powder
MDL-nummer MFCD00011233
Synonym Samarium, Samarium
Molekylvikt (g/mol) 150.36