missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Samarium, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Samarium |
| CAS | 7440-19-9 |
| Molekylformel | Sm |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Sm |
| InChI formel | InChI=1S/Sm |
| LEDER | [Sm] |
| IUPAC-namn | Samarium |
| Molekylvikt (g/mol) | 150 |
| Formel vikt | 150.36 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?