Läs mer
Thermo Scientific™ Samco™ Exakt volymöverföringspipetter
Volym (metrisk):
20 μl
40μ L
50 μl
60μ L
80μ L
100 μl
150μ L
200 μl
250μ L
300 μl
400μ L
Längd (metrisk):
5.3 cm
5.9 cm
6.5 cm
7.5 cm
8.0 cm
8.3 cm
8.89 cm
9.5 cm
10.19 cm
10.6 cm
Sterilitet:
Icke-steril
Beskrivning:
100 μL Exact Volume Transfer Pipett
150 μL Exact Volume Transfer Pipett
20 μL Exact Volume Transfer Pipett
200 μL Exact Volume Transfer Pipett
300 μL Exact Volume Transfer Pipett
40 μL Exact Volume Transfer Pipett
400 μL Exact Volume Transfer Pipett
50 μL Exact Volume Transfer Pipett
60 μL Exact Volume Transfer Pipett
80 μL Exact Volume Transfer Pipett
Samco Exakt volymöverföringspipetter; 250 μL exakta volymöverföringspipetter, icke-sterila (500/pack, 5000/fodral)
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Paket med 5000
Beskrivning
Utför exakt dispensering av volymer från 20 till 400μ L genom att använda Thermo Scientific™ Samco™ Exakt volymöverföringspipetter. Samco överföringspipetter är gjorda av splitterfri, giftfri polyeten. Deras yta med låg affinitet förhindrar proteinbindning i forskningsapplikationer. De kan frysas i flytande kväve eller värmeförseglas för förvaring.
- Sprängsäker, giftfri polyeten
- Icke steril
- Yta med låg affinitet
- Frys klar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 40 μL Exact Volume Transfer Pipett |
| Diameter (metrisk) Yttre | 2.3 mm |
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Graderad | Nej |
| Förpackningstyp | Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs |
| Volym (metrisk) | 40μ L |
| Längd (metrisk) | 5.9 cm |
| Typ | Exakt volymöverföringspipett |
| Disponibel | Engångsbruk |