Läs mer
Thermo Scientific™ Samco™ Exakt volymöverföringspipetter
Produktkod. 15397803
Change view
Volym (metrisk):
20 μl
40μ L
50 μl
60μ L
80μ L
100 μl
150μ L
200 μl
250μ L
300 μl
400μ L
Längd (metrisk):
5.3 cm
5.9 cm
6.5 cm
7.5 cm
8.0 cm
8.3 cm
8.89 cm
9.5 cm
10.19 cm
10.6 cm
Sterilitet:
Icke-steril
Beskrivning:
100 μL Exact Volume Transfer Pipett
150 μL Exact Volume Transfer Pipett
20 μL Exact Volume Transfer Pipett
200 μL Exact Volume Transfer Pipett
300 μL Exact Volume Transfer Pipett
40 μL Exact Volume Transfer Pipett
400 μL Exact Volume Transfer Pipett
50 μL Exact Volume Transfer Pipett
60 μL Exact Volume Transfer Pipett
80 μL Exact Volume Transfer Pipett
Samco Exakt volymöverföringspipetter; 250 μL exakta volymöverföringspipetter, icke-sterila (500/pack, 5000/fodral)
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Paket med 5000
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Längd (metrisk) Sterilitet Beskrivning Förpackningsstorlek
15397803 250μ L 10.19 cm Icke-steril Samco Exakt volymöverföringspipetter; 250 μL exakta volymöverföringspipetter, icke-sterila (500/pack, 5000/fodral) -
15595243 20 μl 5.3 cm Icke-steril 20 μL Exact Volume Transfer Pipett Paket med 500
15317903 40μ L 5.9 cm Icke-steril 40 μL Exact Volume Transfer Pipett Paket med 500
15327903 60μ L 6.5 cm Icke-steril 60 μL Exact Volume Transfer Pipett Paket med 500
15176284 80μ L 7.5 cm Icke-steril 80 μL Exact Volume Transfer Pipett Paket med 5000
13450778 100 μl 8.3 cm Icke-steril 100 μL Exact Volume Transfer Pipett Paket med 5000
15337903 150μ L 8.0 cm Icke-steril 150 μL Exact Volume Transfer Pipett Paket med 500
15397903 400μ L 10.6 cm Icke-steril 400 μL Exact Volume Transfer Pipett Paket med 500
15367903 50 μl 5.9 cm Icke-steril 50 μL Exact Volume Transfer Pipett Paket med 500
15377903 200 μl 8.89 cm Icke-steril 200 μL Exact Volume Transfer Pipett Paket med 500
15387903 300 μl 9.5 cm Icke-steril 300 μL Exact Volume Transfer Pipett Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 15397803 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 191NL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    468.18 SEK
    453.94 SEK / Paket med 500
    Save 14.24 SEK
    3% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Utför exakt dispensering av volymer från 20 till 400μ L genom att använda dessa exakta volymöverföringspipetter. Tillverkad av splitterfri, giftfri polyeten.
Utför exakt dispensering av volymer från 20 till 400μ L genom att använda Thermo Scientific™ Samco™ Exakt volymöverföringspipetter. Samco överföringspipetter är gjorda av splitterfri, giftfri polyeten. Deras yta med låg affinitet förhindrar proteinbindning i forskningsapplikationer. De kan frysas i flytande kväve eller värmeförseglas för förvaring.
  • Sprängsäker, giftfri polyeten
  • Icke steril
  • Yta med låg affinitet
  • Frys klar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Samco Exakt volymöverföringspipetter; 250 μL exakta volymöverföringspipetter, icke-sterila (500/pack, 5000/fodral)
Diameter (metrisk) Yttre 3 mm
Material Polyeten
Sterilitet Icke-steril
Volym (metrisk) 250μ L
Längd (metrisk) 10.19 cm