Läs mer
Thermo Scientific™ Samco™ Exakt volymöverföringspipetter
Beskrivning
Utför exakt dispensering av volymer från 20 till 400μ L genom att använda Thermo Scientific™ Samco™ Exakt volymöverföringspipetter. Samco överföringspipetter är gjorda av splitterfri, giftfri polyeten. Deras yta med låg affinitet förhindrar proteinbindning i forskningsapplikationer. De kan frysas i flytande kväve eller värmeförseglas för förvaring.
- Sprängsäker, giftfri polyeten
- Icke steril
- Yta med låg affinitet
- Frys klar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 400 μL Exact Volume Transfer Pipett |
| Diameter (metrisk) Yttre | 3.8 mm |
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Graderad | Nej |
| Förpackningstyp | Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs |
| Volym (metrisk) | 400μ L |
| Längd (metrisk) | 10.6 cm |
| Typ | Exakt volymöverföringspipett |
| Disponibel | Engångsbruk |