Läs mer
Thermo Scientific™ Samco™ Extra långa överföringspipetter
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10705502
Volym (metrisk):
5.6 mL
6 mL
10.7 mL
23 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningstyp:
10/påse, 400/pk.
20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
20/påse, 100/pk., 800/Cs.
Individuellt förpackad, vit ask
Individuellt inslagna
Slumpmässig
Vit låda
Kvantitet:
10/påse, 400/pack
10/påse, 400/pk.
100/Pk 10Pk/Cs 1000/Cs
100/Pk 8Pk/Cs 800/Cs
100/Pk.
20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
20/påse, 100/pk.
20/påse, 100/pk., 800/Cs.
20/påse, 400/pk.
400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
400/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
400/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 400
Produktkod. 10705502
Brand: Thermo Scientific™ 262NL20S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför säker och enkel provtagning från stora behållare med dessa extra långa överföringspipetter, perfekta för forskningsapplikationer.
Perfekt för forskningsapplikationer, dessa extra långa överföringspipetter är designade med en inbyggd pipettlampa som eliminerar behovet av pluggning, förpackning och autoklavering och förhindrar korskontaminering. De möjliggör säker och enkel provtagning från stora behållare.
  • Utmärkt för forskningsapplikationer
  • Allmänna pipetter är idealiska för rutinmässig provtagning av vätskor
  • Väl lämpad för användning med stora behållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bulb Draw (metrisk) 2.3 mL
Diameter (metrisk) Yttre 5.0 mm
Material LDPE
Sterilitet Sterila
Graderad Nej
Längd (engelska) 9 tum
Kvantitet 20/påse, 400/pk.
Förpackningstyp Vit låda
Volym (metrisk) 6 mL
Längd (metrisk) 22.5 cm
Typ Extra lång överföringspipett