Läs mer
Thermo Scientific™ Samco™ Extra långa överföringspipetter
Volym (metrisk):
5.6 mL
6 mL
10.7 mL
23 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningstyp:
10/påse, 400/pk.
20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
20/påse, 100/pk., 800/Cs.
Individuellt förpackad, vit ask
Individuellt inslagna
Slumpmässig
Vit låda
Kvantitet:
10/påse, 400/pack
10/påse, 400/pk.
100/Pk 10Pk/Cs 1000/Cs
100/Pk 8Pk/Cs 800/Cs
100/Pk.
20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
20/påse, 100/pk.
20/påse, 100/pk., 800/Cs.
20/påse, 400/pk.
400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
400/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
400/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 400
Beskrivning
Perfekt för forskningsapplikationer, dessa extra långa överföringspipetter är designade med en inbyggd pipettlampa som eliminerar behovet av pluggning, förpackning och autoklavering och förhindrar korskontaminering. De möjliggör säker och enkel provtagning från stora behållare.
- Utmärkt för forskningsapplikationer
- Allmänna pipetter är idealiska för rutinmässig provtagning av vätskor
- Väl lämpad för användning med stora behållare
Specifikationer
Specifikationer
| Bulb Draw (metrisk) | 7.3 mL |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8.6 mm |
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Sterila |
| Graderad | Nej |
| Längd (engelska) | 30,08 cm |
| Kvantitet | 20/påse, 100/pk. |
| Förpackningstyp | Vit låda |
| Volym (metrisk) | 23 mL |
| Längd (metrisk) | 30 cm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur