Läs mer
Thermo Scientific™ Samco™ Extra långa överföringspipetter
Description
Perfekt för forskningsapplikationer, dessa extra långa överföringspipetter är designade med en inbyggd pipettlampa som eliminerar behovet av pluggning, förpackning och autoklavering och förhindrar korskontaminering. De möjliggör säker och enkel provtagning från stora behållare.
- Utmärkt för forskningsapplikationer
- Allmänna pipetter är idealiska för rutinmässig provtagning av vätskor
- Väl lämpad för användning med stora behållare
Specifications
Specifications
| Bulb Draw (metrisk) | 7.3 mL |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8.6 mm |
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Graderad | Nej |
| Längd (engelska) | 30,08 cm |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Förpackningstyp | Vit låda |
| Volym (metrisk) | 23 mL |
| Längd (metrisk) | 30 cm |
| Show More |