Läs mer
Thermo Scientific™ Samco™ Extra långa överföringspipetter
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15367853
Volym (metrisk):
5.6 mL
6 mL
10.7 mL
23 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningstyp:
10/påse, 400/pk.
20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
20/påse, 100/pk., 800/Cs.
Individuellt förpackad, vit ask
Individuellt inslagna
Slumpmässig
Vit låda
Kvantitet:
10/påse, 400/pack
10/påse, 400/pk.
100/Pk 10Pk/Cs 1000/Cs
100/Pk 8Pk/Cs 800/Cs
100/Pk.
20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
20/påse, 100/pk.
20/påse, 100/pk., 800/Cs.
20/påse, 400/pk.
400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
400/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
400/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 400
Produktkod. 15367853
Brand: Thermo Scientific™ 26210S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför säker och enkel provtagning från stora behållare med dessa extra långa överföringspipetter, perfekta för forskningsapplikationer.
Perfekt för forskningsapplikationer, dessa extra långa överföringspipetter är designade med en inbyggd pipettlampa som eliminerar behovet av pluggning, förpackning och autoklavering och förhindrar korskontaminering. De möjliggör säker och enkel provtagning från stora behållare.
  • Utmärkt för forskningsapplikationer
  • Allmänna pipetter är idealiska för rutinmässig provtagning av vätskor
  • Väl lämpad för användning med stora behållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bulb Draw (metrisk) 2.3 mL
Diameter (metrisk) Yttre 5.0 mm
Material LDPE
Sterilitet Sterila
Graderad Nej
Längd (engelska) 9 tum
Kvantitet 10/påse, 400/pk.
Förpackningstyp 10/påse, 400/pk.
Volym (metrisk) 6 mL
Längd (metrisk) 22.5 cm
Typ Extra lång överföringspipett