Läs mer
Thermo Scientific™ Samco™ Extra långa överföringspipetter
Produktkod. 15397853
Change view
Volym (metrisk):
5.6 mL
6 mL
10.7 mL
23 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningstyp:
10/påse, 400/pk.
20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
20/påse, 100/pk., 800/Cs.
Individuellt förpackad, vit ask
Individuellt inslagna
Slumpmässig
Vit låda
Kvantitet:
10/påse, 400/pack
10/påse, 400/pk.
100/Pk 10Pk/Cs 1000/Cs
100/Pk 8Pk/Cs 800/Cs
100/Pk.
20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
20/påse, 100/pk.
20/påse, 100/pk., 800/Cs.
20/påse, 400/pk.
400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
400/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
400/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 400
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet Förpackningstyp Kvantitet Förpackningsstorlek
15397853 10.7 mL Sterila Individuellt inslagna 100/Pk 8Pk/Cs 800/Cs Paket med 100
15357853 5.6 mL Icke-steril Slumpmässig 400/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs Paket med 400
15377853 5.6 mL Sterila Individuellt inslagna 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs Paket med 400
15387853 5.6 mL Sterila 20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs. 20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs. Paket med 400
15367853 6 mL Sterila 10/påse, 400/pk. 10/påse, 400/pk. Paket med 400
10111360 6 mL Icke-steril Vit låda 400/Pk. Paket med 400
11327873 6 mL Sterila Vit låda 10/påse, 400/pack Paket med 400
11317873 6 mL Sterila Individuellt förpackad, vit ask 400/Pk. Paket med 400
10705502 6 mL Sterila Vit låda 20/påse, 400/pk. Paket med 400
15242079 10.7 mL Icke-steril Slumpmässig 100/Pk 10Pk/Cs 1000/Cs Paket med 1000
15307863 10.7 mL Sterila 20/påse, 100/pk., 800/Cs. 20/påse, 100/pk., 800/Cs. Paket med 100
11651839 23 mL Icke-steril Vit låda 100/Pk. -
11337873 23 mL Sterila Individuellt förpackad, vit ask 100/Pk. Paket med 100
11347873 23 mL Sterila Vit låda 20/påse, 100/pk. Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 15397853 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 2631S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    761.57 SEK
    670.98 SEK / Paket med 100
    Save 90.59 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför säker och enkel provtagning från stora behållare med dessa extra långa överföringspipetter, perfekta för forskningsapplikationer.
Perfekt för forskningsapplikationer, dessa extra långa överföringspipetter är designade med en inbyggd pipettlampa som eliminerar behovet av pluggning, förpackning och autoklavering och förhindrar korskontaminering. De möjliggör säker och enkel provtagning från stora behållare.
  • Utmärkt för forskningsapplikationer
  • Allmänna pipetter är idealiska för rutinmässig provtagning av vätskor
  • Väl lämpad för användning med stora behållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bulb Draw (metrisk) 10.7 mL
Diameter (metrisk) Yttre 8.6 mm
Material LDPE
Sterilitet Sterila
Droppar/ml 20
Graderad Nej
Längd (engelska) 30,08 cm
Kvantitet 100/Pk 8Pk/Cs 800/Cs
Förpackningstyp Individuellt inslagna
Volym (metrisk) 10.7 mL
Längd (metrisk) 30.0 cm
Typ Extra lång överföringspipett
Disponibel Engångsbruk