Läs mer
- Home
- Products
- Pipetprodukter
- Överföringspipetter
- Thermo Scientific™ Samco™ Överföringspipetter med fina spetsar
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
Thermo Scientific™ Samco™ Överföringspipetter med fina spetsar
Produktkod. 10500071
Change view
Volym (metrisk):
0.025 mL
1.3 mL
1.5 mL
1.7 mL
5 mL
5.0 mL
5.4 mL
5.8 mL
8.7 mL
8.9 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Bulb Draw (metrisk):
1.0 mL
1.1 mL
3.1 mL
3.3 mL
3.7 mL
4.8 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 3200
Paket med 400
Paket med 4000
Paket med 500
Förpackningstyp:
10/bg, 400/pk
20/påse, 400/pk
20/påse, 500/pk., 4000/Cs.
20/påse, 400/pk., 4000/Cs.
20/säck, 400/pk., 3200/Cs.
500/Pk., 5000/Cs.
Bulk (500/Pk., 4000/Cs.)
Bulk 250/Pk 8Pk/Cs 2000/Cs
Bulk 400/Pk 10Pk/Cs 4000/Cs
Bulk 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Individuellt förpackad, 400:-/pk
Individuellt inslagna
33 product options available for selection
| Produktkod. | Volym (metrisk) | Sterilitet | Bulb Draw (metrisk) | Förpackningsstorlek | Förpackningstyp |
|---|---|---|---|---|---|
| 10500071 | 5.8 mL | Icke-steril | 3.3 mL | Paket med 500 | - |
| 15357823 | 1.7 mL | Sterila | 1.0 mL | Paket med 400 | Individuellt inslagna |
| 31337279 | 1.7 mL | Sterila | 1.0 mL | - | Individuellt inslagna |
| 11611839 | 1.5 mL | Icke-steril | 1.0 mL | Paket med 400 | - |
| 15387893 | 0.025 mL | Icke-steril | - | Paket med 500 | - |
| 11323433 | 1.5 mL | Sterila | 1.0 mL | Paket med 400 | Individuellt förpackad, 400:-/pk |
| 15377823 | 5.8 mL | Sterila | 3.3 mL | Paket med 500 | 10/bg, 400/pk |
| 15253159 | 5.8 mL | Sterila | 3.3 mL | Paket med 3200 | Individuellt förpackad, 400:-/pk |
| 10595000 | 5.8 mL | Sterila | 3.3 mL | Paket med 400 | Individuellt förpackad, 400:-/pk |
| 10814561 | 5.8 mL | Sterila | 3.3 mL | - | 20/påse, 400/pk |
| 15263159 | 5.8 mL | Sterila | 3.3 mL | Paket med 4000 | 20/påse, 400/pk |
| 11317863 | 5.0 mL | Sterila | 3.1 mL | Paket med 400 | Individuellt förpackad, 400:-/pk |
| 11347863 | 5.0 mL | Sterila | 3.1 mL | Paket med 500 | 20/påse, 400/pk |
| 11661829 | 8.7 mL | Icke-steril | 4.8 mL | Paket med 400 | - |
| 11327863 | 8.7 mL | Sterila | 4.8 mL | Paket med 400 | 20/påse, 400/pk |
| 11611829 | 5.8 mL | Icke-steril | 3.7 mL | Paket med 500 | - |
| 15307843 | 5.8 mL | Sterila | 3.7 mL | Paket med 400 | Individuellt förpackad, 400:-/pk |
| 15377843 | 1.3 mL | Icke-steril | 1.1 mL | Paket med 500 | Bulk (500/Pk., 4000/Cs.) |
| 15367823 | 1.7 mL | Sterila | 1.0 mL | Paket med 500 | 20/påse, 500/pk., 4000/Cs. |
| 15347823 | 1.7 mL | Icke-steril | 1.0 mL | - | Bulk 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs |
| 10374850 | 5.4 mL | Icke-steril | 3.1 mL | Paket med 250 | Bulk 250/Pk 8Pk/Cs 2000/Cs |
| 15317833 | 5.4 mL | Sterila | 3.1 mL | Paket med 400 | Individuellt inslagna |
| 15327833 | 5.4 mL | Sterila | 3.1 mL | Paket med 500 | 20/påse, 400/pk., 4000/Cs. |
| 12324488 | 5 mL | Icke-steril | 3.3 mL | Paket med 250 | - |
| 15387823 | 5.8 mL | Icke-steril | 3.3 mL | Paket med 500 | 500/Pk., 5000/Cs. |
| 15397823 | 5.8 mL | Sterila | 3.3 mL | Paket med 400 | Individuellt inslagna |
| 15397833 | 5.8 mL | Sterila | 3.7 mL | Paket med 500 | 20/påse, 500/pk., 4000/Cs. |
| 15307833 | 5.8 mL | Sterila | 3.3 mL | - | 20/påse, 500/pk., 4000/Cs. |
| 15367833 | 5.8 mL | Icke-steril | 3.7 mL | Paket med 500 | Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs |
| 15387833 | 5.8 mL | Sterila | 3.7 mL | Paket med 400 | Individuellt inslagna |
| 15337833 | 8.9 mL | Icke-steril | 4.8 mL | Paket med 400 | Bulk 400/Pk 10Pk/Cs 4000/Cs |
| 15347833 | 8.9 mL | Sterila | 4.8 mL | Paket med 400 | Individuellt inslagna |
| 15357833 | 8.9 mL | Sterila | 4.8 mL | Paket med 400 | 20/säck, 400/pk., 3200/Cs. |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
Product Code.
10500071
Supplier
Thermo Scientific™
Supplier No.
232NL
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
701.00 SEK
570.83 SEK / Paket med 500
Save 130.17 SEK
18% Av
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
Add to basket
422.41 SEK valid until 2026-12-18
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27967" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27967" för att få ditt kampanjpris.
Add to basket
Description
Dessa överföringspipetter med fin spets är idealiska för att ta bort separerande vätskeprover. Designade med en inbyggd pipettlampa, tillåter de exakt dispensering av små droppar i små behållare.
- Tillverkad av splitterfri, giftfri polyeten
- Yta med låg affinitet– förhindrar proteinbindning i forskningsapplikationer
- Kan frysas i flytande kväve eller värmeförslutas för förvaring
- Finns med finspets eller förlängd finspets
Specifications
Specifications
| Bulb Draw (metrisk) | 3.3 mL |
| Beskrivning | Samco 5,8 ml överföringspipetter med fin spets, standardlampa, icke-steril, vit låda |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4.6 mm |
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Graderad | Nej |
| Kvantitet | 400/Pk. |
| Volym (metrisk) | 5.8 mL |
| Längd (metrisk) | 14.7 cm |
| Typ | Överföringspipett med fin spets |