Läs mer
Thermo Scientific™ Samco™ Överföringspipetter med fina spetsar
Volym (metrisk):
0.025 mL
1.3 mL
1.5 mL
1.7 mL
5 mL
5.0 mL
5.4 mL
5.8 mL
8.7 mL
8.9 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Bulb Draw (metrisk):
1.0 mL
1.1 mL
3.1 mL
3.3 mL
3.7 mL
4.8 mL
Förpackningstyp:
10/bg, 400/pk
20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
20/Bag, 400/Pk., 4000/Cs.
20/påse, 400/pk
20/påse, 500/pk., 4000/Cs.
500/Pk., 5000/Cs.
Bulk (500/Pk., 4000/Cs.)
Bulk 250/Pk 8Pk/Cs 2000/Cs
Bulk 400/Pk 10Pk/Cs 4000/Cs
Bulk 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Individuellt förpackad, 400:-/pk
Individuellt inslagna
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 3200
Paket med 400
Paket med 4000
Paket med 500
Beskrivning
Dessa överföringspipetter med fin spets är idealiska för att ta bort separerande vätskeprover. Designade med en inbyggd pipettlampa, tillåter de exakt dispensering av små droppar i små behållare.
- Tillverkad av splitterfri, giftfri polyeten
- Yta med låg affinitet– förhindrar proteinbindning i forskningsapplikationer
- Kan frysas i flytande kväve eller värmeförslutas för förvaring
- Finns med finspets eller förlängd finspets
Specifikationer
Specifikationer
| Bulb Draw (metrisk) | 3.1 mL |
| Beskrivning | Samco 5,0 ml förlängda överföringspipetter med fin spets, stor glödlampa, steril, 20/pk, vit låda |
| Diameter (metrisk) Yttre | 3.0 mm |
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Sterila |
| Graderad | Nej |
| Förpackningstyp | 20/påse, 400/pk |
| Volym (metrisk) | 5.0 mL |
| Längd (metrisk) | 15.3 cm |
| Typ | Förlängd överföringspipett med fin spets |