Läs mer
Thermo Scientific™ Samco™ Överföringspipetter med fina spetsar
Produktkod. 11611839
Change view
Volym (metrisk):
0.025 mL
1.3 mL
1.5 mL
1.7 mL
5 mL
5.0 mL
5.4 mL
5.8 mL
8.7 mL
8.9 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Bulb Draw (metrisk):
1.0 mL
1.1 mL
3.1 mL
3.3 mL
3.7 mL
4.8 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 3200
Paket med 400
Paket med 4000
Paket med 500
Förpackningstyp:
10/bg, 400/pk
20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
20/Bag, 400/Pk., 4000/Cs.
20/påse, 400/pk
20/påse, 500/pk., 4000/Cs.
500/Pk., 5000/Cs.
Bulk (500/Pk., 4000/Cs.)
Bulk 250/Pk 8Pk/Cs 2000/Cs
Bulk 400/Pk 10Pk/Cs 4000/Cs
Bulk 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Individuellt förpackad, 400:-/pk
Individuellt inslagna
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet Bulb Draw (metrisk) Förpackningsstorlek Förpackningstyp
11611839 1.5 mL Icke-steril 1.0 mL Paket med 400 -
15357823 1.7 mL Sterila 1.0 mL Paket med 400 Individuellt inslagna
31337279 1.7 mL Sterila 1.0 mL - Individuellt inslagna
15387893 0.025 mL Icke-steril - Paket med 500 -
11323433 1.5 mL Sterila 1.0 mL Paket med 400 Individuellt förpackad, 400:-/pk
15377823 5.8 mL Sterila 3.3 mL Paket med 500 10/bg, 400/pk
10500071 5.8 mL Icke-steril 3.3 mL Paket med 500 -
15253159 5.8 mL Sterila 3.3 mL Paket med 3200 Individuellt förpackad, 400:-/pk
10595000 5.8 mL Sterila 3.3 mL Paket med 400 Individuellt förpackad, 400:-/pk
10814561 5.8 mL Sterila 3.3 mL - 20/påse, 400/pk
15263159 5.8 mL Sterila 3.3 mL Paket med 4000 20/påse, 400/pk
11317863 5.0 mL Sterila 3.1 mL Paket med 400 Individuellt förpackad, 400:-/pk
11347863 5.0 mL Sterila 3.1 mL Paket med 500 20/påse, 400/pk
11661829 8.7 mL Icke-steril 4.8 mL Paket med 400 -
11327863 8.7 mL Sterila 4.8 mL Paket med 400 20/påse, 400/pk
11611829 5.8 mL Icke-steril 3.7 mL Paket med 500 -
15307843 5.8 mL Sterila 3.7 mL Paket med 400 Individuellt förpackad, 400:-/pk
15377843 1.3 mL Icke-steril 1.1 mL Paket med 500 Bulk (500/Pk., 4000/Cs.)
15367823 1.7 mL Sterila 1.0 mL Paket med 500 20/påse, 500/pk., 4000/Cs.
15347823 1.7 mL Icke-steril 1.0 mL - Bulk 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
10374850 5.4 mL Icke-steril 3.1 mL Paket med 250 Bulk 250/Pk 8Pk/Cs 2000/Cs
15317833 5.4 mL Sterila 3.1 mL Paket med 400 Individuellt inslagna
15327833 5.4 mL Sterila 3.1 mL Paket med 500 20/Bag, 400/Pk., 4000/Cs.
12324488 5 mL Icke-steril 3.3 mL Paket med 250 -
15387823 5.8 mL Icke-steril 3.3 mL Paket med 500 500/Pk., 5000/Cs.
15397823 5.8 mL Sterila 3.3 mL Paket med 400 Individuellt inslagna
15397833 5.8 mL Sterila 3.7 mL Paket med 500 20/påse, 500/pk., 4000/Cs.
15307833 5.8 mL Sterila 3.3 mL - 20/påse, 500/pk., 4000/Cs.
15367833 5.8 mL Icke-steril 3.7 mL Paket med 500 Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
15387833 5.8 mL Sterila 3.7 mL Paket med 400 Individuellt inslagna
15337833 8.9 mL Icke-steril 4.8 mL Paket med 400 Bulk 400/Pk 10Pk/Cs 4000/Cs
15347833 8.9 mL Sterila 4.8 mL Paket med 400 Individuellt inslagna
15357833 8.9 mL Sterila 4.8 mL Paket med 400 20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 options
Produktkod. 11611839 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 231NL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    587.00 SEK
    517.77 SEK / Paket med 400
    Save 69.23 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför exakt dispensering av små droppar i små volymbehållare med dessa överföringspipetter med fin spets.
Dessa överföringspipetter med fin spets är idealiska för att ta bort separerande vätskeprover. Designade med en inbyggd pipettlampa, tillåter de exakt dispensering av små droppar i små behållare.
  • Tillverkad av splitterfri, giftfri polyeten
  • Yta med låg affinitet– förhindrar proteinbindning i forskningsapplikationer
  • Kan frysas i flytande kväve eller värmeförslutas för förvaring
  • Finns med finspets eller förlängd finspets
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bulb Draw (metrisk) 1.0 mL
Beskrivning Samco 1,5 ml förlängda överföringspipetter med fin spets, liten glödlampa, icke-steril, vit låda
Diameter (metrisk) Yttre 3.0 mm
Material LDPE
Sterilitet Icke-steril
Graderad Nej
Kvantitet 400/Pk.
Volym (metrisk) 1.5 mL
Längd (metrisk) 10.4 cm
Typ Förlängd överföringspipett med fin spets