Läs mer
- Home
- Products
- Pipetprodukter
- Överföringspipetter
- Thermo Scientific™ Samco™ Överföringspipetter med fina spetsar
-
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
Thermo Scientific™ Samco™ Överföringspipetter med fina spetsar
Produktkod. 15317833
Change view
Volym (metrisk):
0.025 mL
1.3 mL
1.5 mL
1.7 mL
5 mL
5.0 mL
5.4 mL
5.8 mL
8.7 mL
8.9 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Bulb Draw (metrisk):
1.0 mL
1.1 mL
3.1 mL
3.3 mL
3.7 mL
4.8 mL
Förpackningstyp:
10/bg, 400/pk
20/påse, 400/pk
20/påse, 500/pk., 4000/Cs.
20/påse, 400/pk., 4000/Cs.
20/säck, 400/pk., 3200/Cs.
500/Pk., 5000/Cs.
Bulk (500/Pk., 4000/Cs.)
Bulk 250/Pk 8Pk/Cs 2000/Cs
Bulk 400/Pk 10Pk/Cs 4000/Cs
Bulk 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Individuellt förpackad, 400:-/pk
Individuellt inslagna
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 3200
Paket med 400
Paket med 4000
Paket med 500
33 product options available for selection
| Produktkod. | Volym (metrisk) | Sterilitet | Bulb Draw (metrisk) | Förpackningstyp | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 15317833 | 5.4 mL | Sterila | 3.1 mL | Individuellt inslagna | Paket med 400 |
| 15357823 | 1.7 mL | Sterila | 1.0 mL | Individuellt inslagna | Paket med 400 |
| 31337279 | 1.7 mL | Sterila | 1.0 mL | Individuellt inslagna | - |
| 11611839 | 1.5 mL | Icke-steril | 1.0 mL | - | Paket med 400 |
| 15387893 | 0.025 mL | Icke-steril | - | - | Paket med 500 |
| 11323433 | 1.5 mL | Sterila | 1.0 mL | Individuellt förpackad, 400:-/pk | Paket med 400 |
| 15377823 | 5.8 mL | Sterila | 3.3 mL | 10/bg, 400/pk | Paket med 500 |
| 10500071 | 5.8 mL | Icke-steril | 3.3 mL | - | Paket med 500 |
| 15253159 | 5.8 mL | Sterila | 3.3 mL | Individuellt förpackad, 400:-/pk | Paket med 3200 |
| 10595000 | 5.8 mL | Sterila | 3.3 mL | Individuellt förpackad, 400:-/pk | Paket med 400 |
| 10814561 | 5.8 mL | Sterila | 3.3 mL | 20/påse, 400/pk | - |
| 15263159 | 5.8 mL | Sterila | 3.3 mL | 20/påse, 400/pk | Paket med 4000 |
| 11317863 | 5.0 mL | Sterila | 3.1 mL | Individuellt förpackad, 400:-/pk | Paket med 400 |
| 11347863 | 5.0 mL | Sterila | 3.1 mL | 20/påse, 400/pk | Paket med 500 |
| 11661829 | 8.7 mL | Icke-steril | 4.8 mL | - | Paket med 400 |
| 11327863 | 8.7 mL | Sterila | 4.8 mL | 20/påse, 400/pk | Paket med 400 |
| 11611829 | 5.8 mL | Icke-steril | 3.7 mL | - | Paket med 500 |
| 15307843 | 5.8 mL | Sterila | 3.7 mL | Individuellt förpackad, 400:-/pk | Paket med 400 |
| 15377843 | 1.3 mL | Icke-steril | 1.1 mL | Bulk (500/Pk., 4000/Cs.) | Paket med 500 |
| 15367823 | 1.7 mL | Sterila | 1.0 mL | 20/påse, 500/pk., 4000/Cs. | Paket med 500 |
| 15347823 | 1.7 mL | Icke-steril | 1.0 mL | Bulk 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs | - |
| 10374850 | 5.4 mL | Icke-steril | 3.1 mL | Bulk 250/Pk 8Pk/Cs 2000/Cs | Paket med 250 |
| 15327833 | 5.4 mL | Sterila | 3.1 mL | 20/påse, 400/pk., 4000/Cs. | Paket med 500 |
| 12324488 | 5 mL | Icke-steril | 3.3 mL | - | Paket med 250 |
| 15387823 | 5.8 mL | Icke-steril | 3.3 mL | 500/Pk., 5000/Cs. | Paket med 500 |
| 15397823 | 5.8 mL | Sterila | 3.3 mL | Individuellt inslagna | Paket med 400 |
| 15397833 | 5.8 mL | Sterila | 3.7 mL | 20/påse, 500/pk., 4000/Cs. | Paket med 500 |
| 15307833 | 5.8 mL | Sterila | 3.3 mL | 20/påse, 500/pk., 4000/Cs. | - |
| 15367833 | 5.8 mL | Icke-steril | 3.7 mL | Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs | Paket med 500 |
| 15387833 | 5.8 mL | Sterila | 3.7 mL | Individuellt inslagna | Paket med 400 |
| 15337833 | 8.9 mL | Icke-steril | 4.8 mL | Bulk 400/Pk 10Pk/Cs 4000/Cs | Paket med 400 |
| 15347833 | 8.9 mL | Sterila | 4.8 mL | Individuellt inslagna | Paket med 400 |
| 15357833 | 8.9 mL | Sterila | 4.8 mL | 20/säck, 400/pk., 3200/Cs. | Paket med 400 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
15317833
Leverantör
Thermo Scientific™
Leverantörsnummer
2331S
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
1205.00 SEK
1051.21 SEK / Paket med 400
Save 153.79 SEK
12% Av
Beräknad leverans: 18-02-2027
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
946.09 SEK valid until 2026-12-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28028" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28028" för att få ditt kampanjpris.
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Dessa överföringspipetter med fin spets är idealiska för att ta bort separerande vätskeprover. Designade med en inbyggd pipettlampa, tillåter de exakt dispensering av små droppar i små behållare.
- Tillverkad av splitterfri, giftfri polyeten
- Yta med låg affinitet– förhindrar proteinbindning i forskningsapplikationer
- Kan frysas i flytande kväve eller värmeförslutas för förvaring
- Finns med finspets eller förlängd finspets
Specifikationer
Specifikationer
| Bulb Draw (metrisk) | 3.1 mL |
| Beskrivning | Förlängd fin spets, stor överföringspipett, 5,4 ml |
| Diameter (metrisk) Yttre | 3.0 mm |
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Sterila |
| Droppar/ml | 50 |
| Graderad | Nej |
| Kvantitet | 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs |
| Förpackningstyp | Individuellt inslagna |
| Volym (metrisk) | 5.4 mL |
| Längd (metrisk) | 10.4 cm |
| Typ | Överföringspipett med fin spets |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Visa mer Visa mindre |