Läs mer
Thermo Scientific™ Samco™ Överföringspipetter med fina spetsar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15337833
Change view
Volym (metrisk):
0.025 mL
1.3 mL
1.5 mL
1.7 mL
5 mL
5.0 mL
5.4 mL
5.8 mL
8.7 mL
8.9 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Bulb Draw (metrisk):
1.0 mL
1.1 mL
3.1 mL
3.3 mL
3.7 mL
4.8 mL
Förpackningstyp:
10/bg, 400/pk
20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
20/Bag, 400/Pk., 4000/Cs.
20/påse, 400/pk
20/påse, 500/pk., 4000/Cs.
500/Pk., 5000/Cs.
Bulk (500/Pk., 4000/Cs.)
Bulk 250/Pk 8Pk/Cs 2000/Cs
Bulk 400/Pk 10Pk/Cs 4000/Cs
Bulk 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Individuellt förpackad, 400:-/pk
Individuellt inslagna
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 3200
Paket med 400
Paket med 4000
Paket med 500
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet Bulb Draw (metrisk) Förpackningstyp unitSize
15337833 8.9 mL Icke-steril 4.8 mL Bulk 400/Pk 10Pk/Cs 4000/Cs Paket med 400
15357823 1.7 mL Sterila 1.0 mL Individuellt inslagna Paket med 400
31337279 1.7 mL Sterila 1.0 mL Individuellt inslagna -
11611839 1.5 mL Icke-steril 1.0 mL - Paket med 400
15387893 0.025 mL Icke-steril - - Paket med 500
11323433 1.5 mL Sterila 1.0 mL Individuellt förpackad, 400:-/pk Paket med 400
15377823 5.8 mL Sterila 3.3 mL 10/bg, 400/pk Paket med 500
10500071 5.8 mL Icke-steril 3.3 mL - Paket med 500
15253159 5.8 mL Sterila 3.3 mL Individuellt förpackad, 400:-/pk Paket med 3200
10814561 5.8 mL Sterila 3.3 mL 20/påse, 400/pk -
15263159 5.8 mL Sterila 3.3 mL 20/påse, 400/pk Paket med 4000
11317863 5.0 mL Sterila 3.1 mL Individuellt förpackad, 400:-/pk Paket med 400
11347863 5.0 mL Sterila 3.1 mL 20/påse, 400/pk Paket med 500
11661829 8.7 mL Icke-steril 4.8 mL - Paket med 400
11327863 8.7 mL Sterila 4.8 mL 20/påse, 400/pk Paket med 400
11611829 5.8 mL Icke-steril 3.7 mL - Paket med 500
15307843 5.8 mL Sterila 3.7 mL Individuellt förpackad, 400:-/pk Paket med 400
15377843 1.3 mL Icke-steril 1.1 mL Bulk (500/Pk., 4000/Cs.) Paket med 500
15367823 1.7 mL Sterila 1.0 mL 20/påse, 500/pk., 4000/Cs. Paket med 500
15347823 1.7 mL Icke-steril 1.0 mL Bulk 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs -
10374850 5.4 mL Icke-steril 3.1 mL Bulk 250/Pk 8Pk/Cs 2000/Cs Paket med 250
15317833 5.4 mL Sterila 3.1 mL Individuellt inslagna Paket med 400
15327833 5.4 mL Sterila 3.1 mL 20/Bag, 400/Pk., 4000/Cs. Paket med 500
12324488 5 mL Icke-steril 3.3 mL - Paket med 250
15387823 5.8 mL Icke-steril 3.3 mL 500/Pk., 5000/Cs. Paket med 500
15397823 5.8 mL Sterila 3.3 mL Individuellt inslagna Paket med 400
15397833 5.8 mL Sterila 3.7 mL 20/påse, 500/pk., 4000/Cs. Paket med 500
15307833 5.8 mL Sterila 3.3 mL 20/påse, 500/pk., 4000/Cs. -
15367833 5.8 mL Icke-steril 3.7 mL Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs Paket med 500
15387833 5.8 mL Sterila 3.7 mL Individuellt inslagna Paket med 400
15347833 8.9 mL Sterila 4.8 mL Individuellt inslagna Paket med 400
15357833 8.9 mL Sterila 4.8 mL 20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs. Paket med 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Produktkod. 15337833 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 234
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför exakt dispensering av små droppar i små volymbehållare med dessa överföringspipetter med fin spets.
Dessa överföringspipetter med fin spets är idealiska för att ta bort separerande vätskeprover. Designade med en inbyggd pipettlampa, tillåter de exakt dispensering av små droppar i små behållare.
  • Tillverkad av splitterfri, giftfri polyeten
  • Yta med låg affinitet– förhindrar proteinbindning i forskningsapplikationer
  • Kan frysas i flytande kväve eller värmeförslutas för förvaring
  • Finns med finspets eller förlängd finspets
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bulb Draw (metrisk) 4.8 mL
Beskrivning Fine Tip, Large Bulb Transfer Pipette, 5.8mL
Diameter (metrisk) Yttre 6.1 mm
Material LDPE
Sterilitet Icke-steril
Droppar/ml 45
Graderad Nej
Förpackningstyp Bulk 400/Pk 10Pk/Cs 4000/Cs
Volym (metrisk) 8.9 mL
Längd (metrisk) 14.7 cm
Typ Överföringspipett med fin spets
Disponibel Engångsbruk