Läs mer
Thermo Scientific™ Samco™ Överföringspipetter med fina spetsar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15347823
Volym (metrisk):
0.025 mL
1.3 mL
1.5 mL
1.7 mL
5 mL
5.0 mL
5.4 mL
5.8 mL
8.7 mL
8.9 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Bulb Draw (metrisk):
1.0 mL
1.1 mL
3.1 mL
3.3 mL
3.7 mL
4.8 mL
Förpackningstyp:
10/bg, 400/pk
20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
20/Bag, 400/Pk., 4000/Cs.
20/påse, 400/pk
20/påse, 500/pk., 4000/Cs.
500/Pk., 5000/Cs.
Bulk (500/Pk., 4000/Cs.)
Bulk 250/Pk 8Pk/Cs 2000/Cs
Bulk 400/Pk 10Pk/Cs 4000/Cs
Bulk 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Individuellt förpackad, 400:-/pk
Individuellt inslagna
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 3200
Paket med 400
Paket med 4000
Paket med 500
Produktkod. 15347823
Brand: Thermo Scientific™ 231
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför exakt dispensering av små droppar i små volymbehållare med dessa överföringspipetter med fin spets.
Dessa överföringspipetter med fin spets är idealiska för att ta bort separerande vätskeprover. Designade med en inbyggd pipettlampa, tillåter de exakt dispensering av små droppar i små behållare.
  • Tillverkad av splitterfri, giftfri polyeten
  • Yta med låg affinitet– förhindrar proteinbindning i forskningsapplikationer
  • Kan frysas i flytande kväve eller värmeförslutas för förvaring
  • Finns med finspets eller förlängd finspets
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bulb Draw (metrisk) 1.0 mL
Beskrivning Förlängda överföringspipetter med fin spets, liten glödlampa, 1,7 ml
Diameter (metrisk) Yttre 3.0 mm
Material LDPE
Sterilitet Icke-steril
Droppar/ml 50
Graderad Nej
Förpackningstyp Bulk 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
Volym (metrisk) 1.7 mL
Längd (metrisk) 10.4 cm
Typ Överföringspipett med fin spets
Disponibel Engångsbruk