Läs mer
- Home
- Products
- Pipetprodukter
- Överföringspipetter
- Thermo Scientific™ Samco™ Överföringspipetter med fina spetsar
Thermo Scientific™ Samco™ Överföringspipetter med fina spetsar
Produktkod. 15377823
Change view
Volym (metrisk):
0.025 mL
1.3 mL
1.5 mL
1.7 mL
5 mL
5.0 mL
5.4 mL
5.8 mL
8.7 mL
8.9 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Bulb Draw (metrisk):
1.0 mL
1.1 mL
3.1 mL
3.3 mL
3.7 mL
4.8 mL
Förpackningstyp:
10/bg, 400/pk
20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
20/Bag, 400/Pk., 4000/Cs.
20/påse, 400/pk
20/påse, 500/pk., 4000/Cs.
500/Pk., 5000/Cs.
Bulk (500/Pk., 4000/Cs.)
Bulk 250/Pk 8Pk/Cs 2000/Cs
Bulk 400/Pk 10Pk/Cs 4000/Cs
Bulk 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Individuellt förpackad, 400:-/pk
Individuellt inslagna
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 3200
Paket med 400
Paket med 4000
Paket med 500
32 product options available for selection
| Produktkod. | Volym (metrisk) | Sterilitet | Bulb Draw (metrisk) | Förpackningstyp | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15377823 | 5.8 mL | Sterila | 3.3 mL | 10/bg, 400/pk | Paket med 500 |
| 15357823 | 1.7 mL | Sterila | 1.0 mL | Individuellt inslagna | Paket med 400 |
| 31337279 | 1.7 mL | Sterila | 1.0 mL | Individuellt inslagna | - |
| 11611839 | 1.5 mL | Icke-steril | 1.0 mL | - | Paket med 400 |
| 15387893 | 0.025 mL | Icke-steril | - | - | Paket med 500 |
| 11323433 | 1.5 mL | Sterila | 1.0 mL | Individuellt förpackad, 400:-/pk | Paket med 400 |
| 10500071 | 5.8 mL | Icke-steril | 3.3 mL | - | Paket med 500 |
| 15253159 | 5.8 mL | Sterila | 3.3 mL | Individuellt förpackad, 400:-/pk | Paket med 3200 |
| 10814561 | 5.8 mL | Sterila | 3.3 mL | 20/påse, 400/pk | - |
| 15263159 | 5.8 mL | Sterila | 3.3 mL | 20/påse, 400/pk | Paket med 4000 |
| 11317863 | 5.0 mL | Sterila | 3.1 mL | Individuellt förpackad, 400:-/pk | Paket med 400 |
| 11347863 | 5.0 mL | Sterila | 3.1 mL | 20/påse, 400/pk | Paket med 500 |
| 11661829 | 8.7 mL | Icke-steril | 4.8 mL | - | Paket med 400 |
| 11327863 | 8.7 mL | Sterila | 4.8 mL | 20/påse, 400/pk | Paket med 400 |
| 11611829 | 5.8 mL | Icke-steril | 3.7 mL | - | Paket med 500 |
| 15307843 | 5.8 mL | Sterila | 3.7 mL | Individuellt förpackad, 400:-/pk | Paket med 400 |
| 15377843 | 1.3 mL | Icke-steril | 1.1 mL | Bulk (500/Pk., 4000/Cs.) | Paket med 500 |
| 15367823 | 1.7 mL | Sterila | 1.0 mL | 20/påse, 500/pk., 4000/Cs. | Paket med 500 |
| 15347823 | 1.7 mL | Icke-steril | 1.0 mL | Bulk 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs | - |
| 10374850 | 5.4 mL | Icke-steril | 3.1 mL | Bulk 250/Pk 8Pk/Cs 2000/Cs | Paket med 250 |
| 15317833 | 5.4 mL | Sterila | 3.1 mL | Individuellt inslagna | Paket med 400 |
| 15327833 | 5.4 mL | Sterila | 3.1 mL | 20/Bag, 400/Pk., 4000/Cs. | Paket med 500 |
| 12324488 | 5 mL | Icke-steril | 3.3 mL | - | Paket med 250 |
| 15387823 | 5.8 mL | Icke-steril | 3.3 mL | 500/Pk., 5000/Cs. | Paket med 500 |
| 15397823 | 5.8 mL | Sterila | 3.3 mL | Individuellt inslagna | Paket med 400 |
| 15397833 | 5.8 mL | Sterila | 3.7 mL | 20/påse, 500/pk., 4000/Cs. | Paket med 500 |
| 15307833 | 5.8 mL | Sterila | 3.3 mL | 20/påse, 500/pk., 4000/Cs. | - |
| 15367833 | 5.8 mL | Icke-steril | 3.7 mL | Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs | Paket med 500 |
| 15387833 | 5.8 mL | Sterila | 3.7 mL | Individuellt inslagna | Paket med 400 |
| 15337833 | 8.9 mL | Icke-steril | 4.8 mL | Bulk 400/Pk 10Pk/Cs 4000/Cs | Paket med 400 |
| 15347833 | 8.9 mL | Sterila | 4.8 mL | Individuellt inslagna | Paket med 400 |
| 15357833 | 8.9 mL | Sterila | 4.8 mL | 20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs. | Paket med 400 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
15377823
Leverantör
Thermo Scientific™
Leverantörsnummer
23210S
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Dessa överföringspipetter med fin spets är idealiska för att ta bort separerande vätskeprover. Designade med en inbyggd pipettlampa, tillåter de exakt dispensering av små droppar i små behållare.
- Tillverkad av splitterfri, giftfri polyeten
- Yta med låg affinitet– förhindrar proteinbindning i forskningsapplikationer
- Kan frysas i flytande kväve eller värmeförslutas för förvaring
- Finns med finspets eller förlängd finspets
Specifikationer
Specifikationer
| Bulb Draw (metrisk) | 3.3 mL |
| Beskrivning | Samco 5,8 ml överföringspipetter med fin spets, standardlampa, steril, 10/påse, vit låda |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4.6 mm |
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Sterila |
| Graderad | Nej |
| Förpackningstyp | 10/bg, 400/pk |
| Volym (metrisk) | 5.8 mL |
| Längd (metrisk) | 14.7 cm |
| Typ | Överföringspipett med fin spets |