Läs mer
- Home
- Products
- Pipetprodukter
- Överföringspipetter
- Thermo Scientific™ Samco™ Överföringspipetter med fina spetsar
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
Thermo Scientific™ Samco™ Överföringspipetter med fina spetsar
Produktkod. 15397823
Change view
Volym (metrisk):
0.025 mL
1.3 mL
1.5 mL
1.7 mL
5 mL
5.0 mL
5.4 mL
5.8 mL
8.7 mL
8.9 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Bulb Draw (metrisk):
1.0 mL
1.1 mL
3.1 mL
3.3 mL
3.7 mL
4.8 mL
Förpackningstyp:
10/bg, 400/pk
20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
20/Bag, 400/Pk., 4000/Cs.
20/påse, 400/pk
20/påse, 500/pk., 4000/Cs.
500/Pk., 5000/Cs.
Bulk (500/Pk., 4000/Cs.)
Bulk 250/Pk 8Pk/Cs 2000/Cs
Bulk 400/Pk 10Pk/Cs 4000/Cs
Bulk 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Individuellt förpackad, 400:-/pk
Individuellt inslagna
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 3200
Paket med 400
Paket med 4000
Paket med 500
32 product options available for selection
| Produktkod. | Volym (metrisk) | Sterilitet | Bulb Draw (metrisk) | Förpackningstyp | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15397823 | 5.8 mL | Sterila | 3.3 mL | Individuellt inslagna | Paket med 400 |
| 15357823 | 1.7 mL | Sterila | 1.0 mL | Individuellt inslagna | Paket med 400 |
| 31337279 | 1.7 mL | Sterila | 1.0 mL | Individuellt inslagna | - |
| 11611839 | 1.5 mL | Icke-steril | 1.0 mL | - | Paket med 400 |
| 15387893 | 0.025 mL | Icke-steril | - | - | Paket med 500 |
| 11323433 | 1.5 mL | Sterila | 1.0 mL | Individuellt förpackad, 400:-/pk | Paket med 400 |
| 15377823 | 5.8 mL | Sterila | 3.3 mL | 10/bg, 400/pk | Paket med 500 |
| 10500071 | 5.8 mL | Icke-steril | 3.3 mL | - | Paket med 500 |
| 15253159 | 5.8 mL | Sterila | 3.3 mL | Individuellt förpackad, 400:-/pk | Paket med 3200 |
| 15263159 | 5.8 mL | Sterila | 3.3 mL | 20/påse, 400/pk | Paket med 4000 |
| 10814561 | 5.8 mL | Sterila | 3.3 mL | 20/påse, 400/pk | - |
| 11317863 | 5.0 mL | Sterila | 3.1 mL | Individuellt förpackad, 400:-/pk | Paket med 400 |
| 11347863 | 5.0 mL | Sterila | 3.1 mL | 20/påse, 400/pk | Paket med 500 |
| 11661829 | 8.7 mL | Icke-steril | 4.8 mL | - | Paket med 400 |
| 11327863 | 8.7 mL | Sterila | 4.8 mL | 20/påse, 400/pk | Paket med 400 |
| 11611829 | 5.8 mL | Icke-steril | 3.7 mL | - | Paket med 500 |
| 15307843 | 5.8 mL | Sterila | 3.7 mL | Individuellt förpackad, 400:-/pk | Paket med 400 |
| 15377843 | 1.3 mL | Icke-steril | 1.1 mL | Bulk (500/Pk., 4000/Cs.) | Paket med 500 |
| 15367823 | 1.7 mL | Sterila | 1.0 mL | 20/påse, 500/pk., 4000/Cs. | Paket med 500 |
| 15347823 | 1.7 mL | Icke-steril | 1.0 mL | Bulk 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs | - |
| 10374850 | 5.4 mL | Icke-steril | 3.1 mL | Bulk 250/Pk 8Pk/Cs 2000/Cs | Paket med 250 |
| 15317833 | 5.4 mL | Sterila | 3.1 mL | Individuellt inslagna | Paket med 400 |
| 15327833 | 5.4 mL | Sterila | 3.1 mL | 20/Bag, 400/Pk., 4000/Cs. | Paket med 500 |
| 12324488 | 5 mL | Icke-steril | 3.3 mL | - | Paket med 250 |
| 15387823 | 5.8 mL | Icke-steril | 3.3 mL | 500/Pk., 5000/Cs. | Paket med 500 |
| 15397833 | 5.8 mL | Sterila | 3.7 mL | 20/påse, 500/pk., 4000/Cs. | Paket med 500 |
| 15307833 | 5.8 mL | Sterila | 3.3 mL | 20/påse, 500/pk., 4000/Cs. | - |
| 15367833 | 5.8 mL | Icke-steril | 3.7 mL | Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs | Paket med 500 |
| 15387833 | 5.8 mL | Sterila | 3.7 mL | Individuellt inslagna | Paket med 400 |
| 15337833 | 8.9 mL | Icke-steril | 4.8 mL | Bulk 400/Pk 10Pk/Cs 4000/Cs | Paket med 400 |
| 15347833 | 8.9 mL | Sterila | 4.8 mL | Individuellt inslagna | Paket med 400 |
| 15357833 | 8.9 mL | Sterila | 4.8 mL | 20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs. | Paket med 400 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Produktkod.
15397823
Leverantör
Thermo Scientific™
Leverantörsnummer
2321S
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
1201.66 SEK
1054.00 SEK / Paket med 400
Save 147.66 SEK
12% Av
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Dessa överföringspipetter med fin spets är idealiska för att ta bort separerande vätskeprover. Designade med en inbyggd pipettlampa, tillåter de exakt dispensering av små droppar i små behållare.
- Tillverkad av splitterfri, giftfri polyeten
- Yta med låg affinitet– förhindrar proteinbindning i forskningsapplikationer
- Kan frysas i flytande kväve eller värmeförslutas för förvaring
- Finns med finspets eller förlängd finspets
Specifikationer
Specifikationer
| Bulb Draw (metrisk) | 3.3 mL |
| Beskrivning | Fine Tip Standard Bulb Transfer Pipette, 5.8mL |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4.6 mm |
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Sterila |
| Droppar/ml | 53 |
| Graderad | Nej |
| Kvantitet | 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs |
| Förpackningstyp | Individuellt inslagna |
| Volym (metrisk) | 5.8 mL |
| Längd (metrisk) | 14.7 cm |
| Typ | Överföringspipett med fin spets |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Visa mer Visa mindre |