Läs mer
- Home
- Products
- Pipetprodukter
- Överföringspipetter
- Thermo Scientific™ Samco™ Graderade överföringspipetter
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
Thermo Scientific™ Samco™ Graderade överföringspipetter
Produktkod. 11357853
Change view
Volym (metrisk):
1.5 mL
3.9 mL
4.6 mL
5.8 mL
7.5 mL
7.7 mL
13.7 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Examen:
0.1 , 0.2, 0.3 mL
0.1, 0.2, 0.3 mL
0.25, 0.50, 0.75, 1 mL
0.5, 1, 1.5, 2 mL
0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL
1, 2, 3 mL
1, 2, 3, 4, 5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 4000
Paket med 500
Paket med 5000
Förpackningstyp:
10/påse, 500/pack
10/påse, 500/pk.
20/påse, 500/pk.
20/påse, 500/pk., 4000/Cs.
Bulk 250/Pk 10Pk/Cs 2500/Cs
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Bulk 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
Individuellt förpackad 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
Individuellt förpackad, 500:-/pk
Paket om 500
24 product options available for selection
| Produktkod. | Volym (metrisk) | Sterilitet | Examen | Förpackningsstorlek | Förpackningstyp |
|---|---|---|---|---|---|
| 11357853 | 5.8 mL | Icke-steril | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | Paket med 500 | - |
| 15367813 | 3.9 mL | Icke-steril | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | Paket med 500 | Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs |
| 15377813 | 3.9 mL | Sterila | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | Paket med 500 | Individuellt förpackad 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs |
| 15231799 | 5.8 mL | Icke-steril | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | Paket med 5000 | Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs |
| 15200093 | 4.6 mL | Sterila | 0.5, 1, 1.5, 2 mL | Paket med 500 | Individuellt förpackad 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs |
| 15397813 | 5.8 mL | Sterila | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | Paket med 500 | 10/påse, 500/pk. |
| 11681829 | 3.9 mL | Icke-steril | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | Paket med 500 | - |
| 15327823 | 5.8 mL | Sterila | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | Paket med 500 | 10/påse, 500/pack |
| 10372660 | 5.8 mL | Sterila | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | Paket med 500 | Individuellt förpackad, 500:-/pk |
| 12364468 | 5.8 mL | Sterila | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | Paket med 500 | 20/påse, 500/pk. |
| 12384468 | 7.5 mL | Icke-steril | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL | Paket med 500 | - |
| 12394468 | 7.5 mL | Sterila | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL | Paket med 500 | Individuellt förpackad, 500:-/pk |
| 15327873 | 1.5 mL | Icke-steril | 0.1 , 0.2, 0.3 mL | Paket med 500 | - |
| 15387813 | 3.9 mL | Sterila | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | Paket med 500 | 20/påse, 500/pk., 4000/Cs. |
| 15307823 | 5.8 mL | Sterila | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | Paket med 500 | Paket om 500 |
| 15317823 | 5.8 mL | Sterila | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | Paket med 500 | 20/påse, 500/pk., 4000/Cs. |
| 15251799 | 7.7 mL | Sterila | 1, 2, 3 mL | Paket med 4000 | Individuellt förpackad 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs |
| 15261799 | 7.7 mL | Sterila | 1, 2, 3 mL | Paket med 4000 | 20/påse, 500/pk., 4000/Cs. |
| 15357863 | 4.6 mL | Icke-steril | 0.5, 1, 1.5, 2 mL | Paket med 500 | Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs |
| 15367863 | 4.6 mL | Sterila | 0.5, 1, 1.5, 2 mL | Paket med 500 | 20/påse, 500/pk., 4000/Cs. |
| 15292099 | 1.5 mL | Icke-steril | 0.1 , 0.2, 0.3 mL | Paket med 4000 | Bulk 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs |
| 10291790 | 1.5 mL | Sterila | 0.1, 0.2, 0.3 mL | Paket med 500 | Individuellt förpackad 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs |
| 15317873 | 1.5 mL | Sterila | 0.1, 0.2, 0.3 mL | Paket med 500 | 20/påse, 500/pk., 4000/Cs. |
| 12334478 | 13.7 mL | Icke-steril | 1, 2, 3, 4, 5 mL | Paket med 250 | Bulk 250/Pk 10Pk/Cs 2500/Cs |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Produktkod.
11357853
Leverantör
Thermo Scientific™
Leverantörsnummer
222NL
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
| Antal | Pris |
|---|---|
| 1 | 428.00 SEK / Paket med 500 |
| 10 | 406.60 SEK / Paket med 500 |
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Använd kampanjkoden 27967
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
121.19 SEK valid until 2026-12-18
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27967" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27967" för att få ditt kampanjpris.
121.19 SEK valid until 2026-12-18
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27967" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27967" för att få ditt kampanjpris.
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Mät noggrant mer än en volym med hjälp av Thermo Scientific™ Samco™ Graderade överföringspipetter. En enhetsdesign har en inbyggd pipettlampa som eliminerar behovet av pluggning, förpackning och autoklavering samtidigt som korskontaminering förhindras.
- Tillverkad av splitterfri, giftfri polyeten
- Yta med låg affinitet förhindrar proteinbindning i forskningsapplikationer
- Kan frysas i flytande kväve eller värmeförslutas för förvaring
Specifikationer
Specifikationer
| Bulb Draw (metrisk) | 3.5 mL |
| Beskrivning | Samco 5,8 ml graderade överföringspipetter, stor glödlampa, icke-steril, graderad till 1 ml, vit låda |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4.6 mm |
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Graderad | Ja |
| Examen | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL |
| Kvantitet | 500/Pk. |
| Volym (metrisk) | 5.8 mL |
| Längd (metrisk) | 15.5 cm |