Läs mer
Thermo Scientific™ Samco™ Graderade överföringspipetter
Produktkod. 12384468
Change view
Volym (metrisk):
1.5 mL
3.9 mL
4.6 mL
5.8 mL
7.5 mL
7.7 mL
13.7 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Examen:
0.1 , 0.2, 0.3 mL
0.1, 0.2, 0.3 mL
0.25, 0.50, 0.75, 1 mL
0.5, 1, 1.5, 2 mL
0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL
1, 2, 3 mL
1, 2, 3, 4, 5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 4000
Paket med 500
Paket med 5000
Förpackningstyp:
10/påse, 500/pack
10/påse, 500/pk.
20/påse, 500/pk.
20/påse, 500/pk., 4000/Cs.
Bulk 250/Pk 10Pk/Cs 2500/Cs
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Bulk 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
Individuellt förpackad 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
Individuellt förpackad, 500:-/pk
Paket om 500
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet Examen Förpackningsstorlek Förpackningstyp
12384468 7.5 mL Icke-steril 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL Paket med 500 -
15367813 3.9 mL Icke-steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Paket med 500 Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
15377813 3.9 mL Sterila 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Paket med 500 Individuellt förpackad 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
15231799 5.8 mL Icke-steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Paket med 5000 Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
15200093 4.6 mL Sterila 0.5, 1, 1.5, 2 mL Paket med 500 Individuellt förpackad 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
15397813 5.8 mL Sterila 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Paket med 500 10/påse, 500/pk.
11681829 3.9 mL Icke-steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Paket med 500 -
11357853 5.8 mL Icke-steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Paket med 500 -
15327823 5.8 mL Sterila 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Paket med 500 10/påse, 500/pack
10372660 5.8 mL Sterila 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Paket med 500 Individuellt förpackad, 500:-/pk
12364468 5.8 mL Sterila 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Paket med 500 20/påse, 500/pk.
12394468 7.5 mL Sterila 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL Paket med 500 Individuellt förpackad, 500:-/pk
15327873 1.5 mL Icke-steril 0.1 , 0.2, 0.3 mL Paket med 500 -
15387813 3.9 mL Sterila 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Paket med 500 20/påse, 500/pk., 4000/Cs.
15307823 5.8 mL Sterila 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Paket med 500 Paket om 500
15317823 5.8 mL Sterila 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Paket med 500 20/påse, 500/pk., 4000/Cs.
15251799 7.7 mL Sterila 1, 2, 3 mL Paket med 4000 Individuellt förpackad 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
15261799 7.7 mL Sterila 1, 2, 3 mL Paket med 4000 20/påse, 500/pk., 4000/Cs.
15357863 4.6 mL Icke-steril 0.5, 1, 1.5, 2 mL Paket med 500 Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
15367863 4.6 mL Sterila 0.5, 1, 1.5, 2 mL Paket med 500 20/påse, 500/pk., 4000/Cs.
15292099 1.5 mL Icke-steril 0.1 , 0.2, 0.3 mL Paket med 4000 Bulk 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
10291790 1.5 mL Sterila 0.1, 0.2, 0.3 mL Paket med 500 Individuellt förpackad 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
15317873 1.5 mL Sterila 0.1, 0.2, 0.3 mL Paket med 500 20/påse, 500/pk., 4000/Cs.
12334478 13.7 mL Icke-steril 1, 2, 3, 4, 5 mL Paket med 250 Bulk 250/Pk 10Pk/Cs 2500/Cs
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Produktkod. 12384468 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 225NL
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Mät mer än en volym noggrant med hjälp av dessa graderade polyetenöverföringspipetter. Inbyggd pipettlampa eliminerar behovet av pluggning, förpackning och autoklavering.
Mät noggrant mer än en volym med hjälp av Thermo Scientific™ Samco™ Graderade överföringspipetter. En enhetsdesign har en inbyggd pipettlampa som eliminerar behovet av pluggning, förpackning och autoklavering samtidigt som korskontaminering förhindras.
  • Tillverkad av splitterfri, giftfri polyeten
  • Yta med låg affinitet förhindrar proteinbindning i forskningsapplikationer
  • Kan frysas i flytande kväve eller värmeförslutas för förvaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bulb Draw (metrisk) 3.2 mL
Beskrivning Samco 7,5 ml graderade överföringspipetter, stor glödlampa, icke-steril, graderad 0,50 till 3 ml, vit låda
Diameter (metrisk) Yttre 7.9 mm
Material LDPE
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Examen 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL
Kvantitet 500/Pk.
Volym (metrisk) 7.5 mL
Längd (metrisk) 15.5 cm