Läs mer
Thermo Scientific™ Samco™ Graderade överföringspipetter
Volym (metrisk):
1.5 mL
3.9 mL
4.6 mL
5.8 mL
7.5 mL
7.7 mL
13.7 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Examen:
0.1 , 0.2, 0.3 mL
0.1, 0.2, 0.3 mL
0.25, 0.50, 0.75, 1 mL
0.5, 1, 1.5, 2 mL
0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL
1, 2, 3 mL
1, 2, 3, 4, 5 mL
Förpackningstyp:
10/Bag, 500/Pk.
10/påse, 500/pack
20/påse, 500/pk.
20/påse, 500/pk., 4000/Cs.
Bulk 250/Pk 10Pk/Cs 2500/Cs
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Bulk 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
Individuellt förpackad 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
Individuellt förpackad, 500:-/pk
Paket om 500
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 4000
Paket med 500
Paket med 5000
Beskrivning
Mät noggrant mer än en volym med hjälp av Thermo Scientific™ Samco™ Graderade överföringspipetter. En enhetsdesign har en inbyggd pipettlampa som eliminerar behovet av pluggning, förpackning och autoklavering samtidigt som korskontaminering förhindras.
- Tillverkad av splitterfri, giftfri polyeten
- Yta med låg affinitet förhindrar proteinbindning i forskningsapplikationer
- Kan frysas i flytande kväve eller värmeförslutas för förvaring
Specifikationer
Specifikationer
| Bulb Draw (metrisk) | 3.5 mL |
| Beskrivning | Överföringspipett, stor glödlampa, graderad till 0,25, 0,50, 0,75, 1mL |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4.6 mm |
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Droppar/ml | 25 |
| Graderad | Ja |
| Examen | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL |
| Förpackningstyp | Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs |
| Volym (metrisk) | 5.8 mL |
| Visa mer |