Läs mer
Thermo Scientific™ Samco™ Graderade överföringspipetter
Produktkod. 15357863
Change view
Volym (metrisk):
1.5 mL
3.9 mL
4.6 mL
5.8 mL
7.5 mL
7.7 mL
13.7 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Examen:
0.1 , 0.2, 0.3 mL
0.1, 0.2, 0.3 mL
0.25, 0.50, 0.75, 1 mL
0.5, 1, 1.5, 2 mL
0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL
1, 2, 3 mL
1, 2, 3, 4, 5 mL
Förpackningstyp:
10/påse, 500/pack
10/påse, 500/pk.
20/påse, 500/pk.
20/påse, 500/pk., 4000/Cs.
Bulk 250/Pk 10Pk/Cs 2500/Cs
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Bulk 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
Individuellt förpackad 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
Individuellt förpackad, 500:-/pk
Paket om 500
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 4000
Paket med 500
Paket med 5000
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet Examen Förpackningstyp Förpackningsstorlek
15357863 4.6 mL Icke-steril 0.5, 1, 1.5, 2 mL Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs Paket med 500
15367813 3.9 mL Icke-steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs Paket med 500
15377813 3.9 mL Sterila 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Individuellt förpackad 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs Paket med 500
15231799 5.8 mL Icke-steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs Paket med 5000
15200093 4.6 mL Sterila 0.5, 1, 1.5, 2 mL Individuellt förpackad 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs Paket med 500
15397813 5.8 mL Sterila 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL 10/påse, 500/pk. Paket med 500
11681829 3.9 mL Icke-steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL - Paket med 500
11357853 5.8 mL Icke-steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL - Paket med 500
15327823 5.8 mL Sterila 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL 10/påse, 500/pack Paket med 500
10372660 5.8 mL Sterila 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Individuellt förpackad, 500:-/pk Paket med 500
12364468 5.8 mL Sterila 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL 20/påse, 500/pk. Paket med 500
12384468 7.5 mL Icke-steril 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL - Paket med 500
12394468 7.5 mL Sterila 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL Individuellt förpackad, 500:-/pk Paket med 500
15327873 1.5 mL Icke-steril 0.1 , 0.2, 0.3 mL - Paket med 500
15387813 3.9 mL Sterila 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL 20/påse, 500/pk., 4000/Cs. Paket med 500
15307823 5.8 mL Sterila 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Paket om 500 Paket med 500
15317823 5.8 mL Sterila 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL 20/påse, 500/pk., 4000/Cs. Paket med 500
15251799 7.7 mL Sterila 1, 2, 3 mL Individuellt förpackad 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs Paket med 4000
15261799 7.7 mL Sterila 1, 2, 3 mL 20/påse, 500/pk., 4000/Cs. Paket med 4000
15367863 4.6 mL Sterila 0.5, 1, 1.5, 2 mL 20/påse, 500/pk., 4000/Cs. Paket med 500
15292099 1.5 mL Icke-steril 0.1 , 0.2, 0.3 mL Bulk 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs Paket med 4000
10291790 1.5 mL Sterila 0.1, 0.2, 0.3 mL Individuellt förpackad 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs Paket med 500
15317873 1.5 mL Sterila 0.1, 0.2, 0.3 mL 20/påse, 500/pk., 4000/Cs. Paket med 500
12334478 13.7 mL Icke-steril 1, 2, 3, 4, 5 mL Bulk 250/Pk 10Pk/Cs 2500/Cs Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 15357863 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 274
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.00 SEK
    305.28 SEK / Paket med 500
    Save 50.72 SEK
    14% Av
Alle Werbeaktionen anzeigen
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mät mer än en volym noggrant med hjälp av dessa graderade polyetenöverföringspipetter. Inbyggd pipettlampa eliminerar behovet av pluggning, förpackning och autoklavering.
Mät noggrant mer än en volym med hjälp av Thermo Scientific™ Samco™ Graderade överföringspipetter. En enhetsdesign har en inbyggd pipettlampa som eliminerar behovet av pluggning, förpackning och autoklavering samtidigt som korskontaminering förhindras.
  • Tillverkad av splitterfri, giftfri polyeten
  • Yta med låg affinitet förhindrar proteinbindning i forskningsapplikationer
  • Kan frysas i flytande kväve eller värmeförslutas för förvaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bulb Draw (metrisk) 1.8 mL
Beskrivning Överföringspipett, graderad till 0,5 mL, 1 mL, 1,5 mL, 2 mL
Diameter (metrisk) Yttre 7.1 mm
Material LDPE
Sterilitet Icke-steril
Droppar/ml 25
Graderad Ja
Examen 0.5, 1, 1.5, 2 mL
Förpackningstyp Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Volym (metrisk) 4.6 mL
Längd (metrisk) 15.2 cm
Typ Graderad överföringspipett
Disponibel Engångsbruk
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.