Läs mer
S Murray and Co™ SAMCO™ Hushållssax
Längd (metrisk):
150 mm
175 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Allmänna hushållssaxar i förnicklat stål
- Rak med en vass spets
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Hushållssax |
| Bladstil | Rak |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |