Läs mer
Thermo Scientific™ Samco™ Smala stamöverföringspipetter
Beskrivning
Eliminera pluggning, packning och autoklavering med Thermo Scientific™ Samco™ Smala stamöverföringspipetter. Dessa polyetenpipetter förhindrar korskontaminering och används smala rör och behållare med små öppningar. Enhetens design har en inbyggd pipettlampa och en flexibel skaft böjs för att prova från smala eller små rör.
- Tillverkad av splitterfri, giftfri polyeten
- Yta med låg affinitet förhindrar proteinbindning i forskningsapplikationer
- Kan frysas i flytande kväve eller värmeförslutas för förvaring
Specifikationer
Specifikationer
| Bulb Draw (metrisk) | 3.3 mL |
| Beskrivning | Samco 4,6 ml Sedi-Pet™ Överföringspipetter, smal skaft, icke-steril, vit låda |
| Diameter (metrisk) Yttre | 2.5 mm |
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Graderad | Nej |
| Kvantitet | 500/Pk. |
| Förpackningstyp | 500/Pk. |
| Volym (metrisk) | 4.6 mL |
| Längd (metrisk) | 15.5 cm |
| Visa mer |