Läs mer
Thermo Scientific™ Samco™ Smala stamöverföringspipetter
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15307853
Volym (metrisk):
1.2 mL
1.3 mL
4 mL
4.0 mL
4.3 mL
4.5 mL
4.6 mL
6.7 mL
6.9 mL
15 mL
15.3 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Bulb Draw (metrisk):
0.8 mL
3 mL
3.0 mL
3.1 mL
3.2 mL
3.3 mL
11.6 mL
Förpackningstyp:
20/påse
20/påse, 200/pk., 2000/Cs.
20/påse, 500/pk., 4000/Cs.
20/påse, 760/pk., 6080/Cs.
500/Pk.
Individuellt inslagna
Slumpmässig
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 250
Paket med 4000
Paket med 500
Paket med 760
Produktkod. 15307853
Brand: Thermo Scientific™ 25120S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för arbete med smala rör och behållare med små öppningar.
Eliminera pluggning, packning och autoklavering med Thermo Scientific™ Samco™ Smala stamöverföringspipetter. Dessa polyetenpipetter förhindrar korskontaminering och används smala rör och behållare med små öppningar. Enhetens design har en inbyggd pipettlampa och en flexibel skaft böjs för att prova från smala eller små rör.
  • Tillverkad av splitterfri, giftfri polyeten
  • Yta med låg affinitet förhindrar proteinbindning i forskningsapplikationer
  • Kan frysas i flytande kväve eller värmeförslutas för förvaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bulb Draw (metrisk) 3.3 mL
Beskrivning Sedi-Pet Överföringspipett, smal skaft, standardlampa 15,3 ml
Diameter (metrisk) Yttre 2.5 mm
Material LDPE
Sterilitet Sterila
Droppar/ml 26
Graderad Nej
Kvantitet 20/påse, 500/pk., 4000/Cs.
Förpackningstyp 20/påse, 500/pk., 4000/Cs.
Volym (metrisk) 4.5 mL
Längd (metrisk) 15.5 cm
Typ Smal stamöverföringspipett
Disponibel Engångsbruk