Läs mer
Thermo Scientific™ Samco™ Smala stamöverföringspipetter
Produktkod. 15357843
Change view
Volym (metrisk):
1.2 mL
1.3 mL
4 mL
4.0 mL
4.3 mL
4.5 mL
4.6 mL
6.7 mL
6.9 mL
15 mL
15.3 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Bulb Draw (metrisk):
0.8 mL
3 mL
3.0 mL
3.1 mL
3.2 mL
3.3 mL
11.6 mL
Förpackningstyp:
20/påse
20/påse, 200/pk., 2000/Cs.
20/påse, 500/pk., 4000/Cs.
20/påse, 760/pk., 6080/Cs.
500/Pk.
Individuellt inslagna
Slumpmässig
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 250
Paket med 4000
Paket med 500
Paket med 760
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet Bulb Draw (metrisk) Förpackningstyp Förpackningsstorlek
15357843 4 mL Sterila 3 mL Individuellt inslagna Paket med 500
15317843 1.3 mL Icke-steril 0.8 mL Slumpmässig Paket med 500
15377893 6.7 mL Icke-steril 3.0 mL 500/Pk. Paket med 500
11387863 1.2 mL Icke-steril 0.8 mL 500/Pk. Paket med 500
15327843 1.2 mL Sterila 0.8 mL Individuellt inslagna Paket med 500
11367863 4.0 mL Icke-steril 3.0 mL 500/Pk. Paket med 500
15367843 4.0 mL Sterila 3.0 mL 20/påse Paket med 760
11621839 4.6 mL Icke-steril 3.3 mL 500/Pk. Paket med 500
11377863 15 mL Icke-steril 11.6 mL 500/Pk. Paket med 250
15347853 15 mL Sterila 11.6 mL 20/påse Paket med 200
15337843 4.3 mL Icke-steril 3.1 mL Slumpmässig Paket med 500
10574048 4.3 mL Sterila 3.1 mL Individuellt inslagna Paket med 4000
15347843 4.3 mL Sterila 3.1 mL 20/påse, 760/pk., 6080/Cs. Paket med 760
15387843 4.5 mL Icke-steril 3.3 mL Slumpmässig Paket med 500
15397843 4.5 mL Sterila 3.3 mL Individuellt inslagna Paket med 500
15307853 4.5 mL Sterila 3.3 mL 20/påse, 500/pk., 4000/Cs. Paket med 500
15317853 15.3 mL Icke-steril 11.6 mL Slumpmässig Paket med 250
15327853 15.3 mL Sterila 11.6 mL Individuellt inslagna Paket med 250
15337853 15.3 mL Sterila 11.6 mL 20/påse, 200/pk., 2000/Cs. Paket med 200
11641839 6.9 mL Icke-steril 3.2 mL Slumpmässig Paket med 500
15367893 6.9 mL Sterila 3.2 mL Individuellt inslagna Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Product Code. 15357843 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 242NL1S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1135.00 SEK
    913.53 SEK / Paket med 500
    Save 221.47 SEK
    19% Av
View all promotions
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Idealisk för arbete med smala rör och behållare med små öppningar.
Eliminera pluggning, packning och autoklavering med Thermo Scientific™ Samco™ Smala stamöverföringspipetter. Dessa polyetenpipetter förhindrar korskontaminering och används smala rör och behållare med små öppningar. Enhetens design har en inbyggd pipettlampa och en flexibel skaft böjs för att prova från smala eller små rör.
  • Tillverkad av splitterfri, giftfri polyeten
  • Yta med låg affinitet förhindrar proteinbindning i forskningsapplikationer
  • Kan frysas i flytande kväve eller värmeförslutas för förvaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Bulb Draw (metrisk) 3 mL
Beskrivning SEDI-PET Överföringspipett, kort stjälk, stor glödlampa, 4 ml pipett, 25 droppar/ml, steril
Diameter (metrisk) Yttre 2.5 mm
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
Droppar/ml 25
Förpackningstyp Individuellt inslagna
Volym (metrisk) 4 mL
Längd (metrisk) 8.5 cm