Läs mer
Thermo Scientific™ Samco™ Smala stamöverföringspipetter
Volym (metrisk):
1.2 mL
1.3 mL
4 mL
4.0 mL
4.3 mL
4.5 mL
4.6 mL
6.7 mL
6.9 mL
15 mL
15.3 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Bulb Draw (metrisk):
0.8 mL
3 mL
3.0 mL
3.1 mL
3.2 mL
3.3 mL
11.6 mL
Förpackningstyp:
20/påse
20/påse, 200/pk., 2000/Cs.
20/påse, 500/pk., 4000/Cs.
20/påse, 760/pk., 6080/Cs.
500/Pk.
Individuellt inslagna
Slumpmässig
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 250
Paket med 4000
Paket med 500
Paket med 760
Beskrivning
Eliminera pluggning, packning och autoklavering med Thermo Scientific™ Samco™ Smala stamöverföringspipetter. Dessa polyetenpipetter förhindrar korskontaminering och används smala rör och behållare med små öppningar. Enhetens design har en inbyggd pipettlampa och en flexibel skaft böjs för att prova från smala eller små rör.
- Tillverkad av splitterfri, giftfri polyeten
- Yta med låg affinitet förhindrar proteinbindning i forskningsapplikationer
- Kan frysas i flytande kväve eller värmeförslutas för förvaring
Specifikationer
Specifikationer
| Bulb Draw (metrisk) | 3.0 mL |
| Beskrivning | Samco 4,0 ml Sedi-Pet™ Överföringspipetter, kort skaft, stor glödlampa, steril, 20/Pk, vit låda |
| Diameter (metrisk) Yttre | 2.5 mm |
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Sterila |
| Graderad | Nej |
| Kvantitet | 20/påse |
| Förpackningstyp | 20/påse |
| Volym (metrisk) | 4.0 mL |
| Längd (metrisk) | 8.5 cm |
| Visa mer |