Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Smala stamöverföringspipetter
GREENER_CHOICE
Product Code. 15367893
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volym (metrisk):
1.2 mL
1.3 mL
4 mL
4.0 mL
4.3 mL
4.5 mL
4.6 mL
6.7 mL
6.9 mL
15 mL
15.3 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Bulb Draw (metrisk):
0.8 mL
3 mL
3.0 mL
3.1 mL
3.2 mL
3.3 mL
11.6 mL
Förpackningstyp:
20/påse
20/påse, 200/pk., 2000/Cs.
20/påse, 500/pk., 4000/Cs.
20/påse, 760/pk., 6080/Cs.
500/Pk.
Individuellt inslagna
Slumpmässig
missing translation for 'unitSize'
Paket med 200
Paket med 250
Paket med 4000
Paket med 500
Paket med 760
Product Code. 15367893
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 6941S
Only null left
Add to basket
Add to basket
Idealisk för arbete med smala rör och behållare med små öppningar.
Eliminera pluggning, packning och autoklavering med Thermo Scientific™ Samco™ Smala stamöverföringspipetter. Dessa polyetenpipetter förhindrar korskontaminering och används smala rör och behållare med små öppningar. Enhetens design har en inbyggd pipettlampa och en flexibel skaft böjs för att prova från smala eller små rör.
  • Tillverkad av splitterfri, giftfri polyeten
  • Yta med låg affinitet förhindrar proteinbindning i forskningsapplikationer
  • Kan frysas i flytande kväve eller värmeförslutas för förvaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Bulb Draw (metrisk) 3.2 mL
Beskrivning Q-PET överföringspipett, 6,9 ml
Diameter (metrisk) Yttre 8.0 mm
Material LDPE
Sterilitet Sterila
Droppar/ml 31
Graderad Nej
Kvantitet 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
Förpackningstyp Individuellt inslagna
Volym (metrisk) 6.9 mL
Längd (metrisk) 15.5 cm
Typ Smal stamöverföringspipett
Disponibel Engångsbruk