Läs mer
Thermo Scientific™ Samco™ Överföringspipetter för specialändamål
Volym (metrisk):
0.8 mL
1.0 mL
1.7 mL
4.8 mL
5.0 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Bulb Draw (metrisk):
0.2 mL
0.9 mL
1.8 mL
1.9 mL
Beskrivning:
Padl-Pet 25μL Drop Size
Padl-Pet 30μL Drop Size
Padl-Pet 50μL Drop Size
Samco 1,7 mL överföringspipetter, icke-sterila, 250/påse, vit låda
Samco 1,7 mL överföringspipetter, icke-sterila, vit låda
Samco 4,8 mL överföringspipetter, sterila, graderade till 2 mL, 20/påse, vit låda
Samco 4,8 ml B/B-PET™ Överföringspipetter, icke-sterila, graderade till 2 ml, vit låda
Samco 4,8 ml B/B-PET™ Överföringspipetter, sterila, graderade till 2 ml, individuellt förpackade, vit låda
Samco 5,0 ml B/B-PET™ Överföringspipetter, 6 tum, sterila, 20/påse, vit låda
Samco 5,0 ml B/B-PET™ Överföringspipetter, 6 tum, sterila, individuellt förpackade, vit låda
Överföringspipett, 6 tum, B/B-PET™ , Standardlampa, Steril, 500 X 8 = 4000/CS
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Paket med 5000
Beskrivning
Eliminera pluggning, packning och autoklavering med Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetter för specialändamål, idealiska för att leverera droppar på objektglas eller plattor. En enhetsdesign har en inbyggd pipettlampa som eliminerar behovet av pluggning, förpackning, autoklavering; förhindrar korskontaminering.
- Splittersäker, giftfri polyeten
- Ytor med låg affinitet– förhindrar proteinbindning i forskningsapplikationer
- Kan frysas i flytande kväve eller värmeförslutas för förvaring
- Icke steril
Specifikationer
Specifikationer
| Bulb Draw (metrisk) | 1.9 mL |
| Beskrivning | Samco 5,0 ml B/B-PET™ Överföringspipetter, 6 tum, sterila, individuellt förpackade, vit låda |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6.6 mm |
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Sterila |
| Graderad | Nej |
| Förpackningstyp | Individuellt förpackad, 500:-/pk |
| Volym (metrisk) | 5.0 mL |
| Längd (metrisk) | 15.4 cm |
| Typ | Överföringspipett för specialändamål |