Läs mer
Thermo Scientific™ Samco™ Överföringspipetter för specialändamål
Produktkod. 15337863
Change view
Volym (metrisk):
0.8 mL
1.0 mL
1.7 mL
4.8 mL
5.0 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Bulb Draw (metrisk):
0.2 mL
0.9 mL
1.8 mL
1.9 mL
Beskrivning:
Padl-Pet 25 μl fallstorlek
Padl-Pet 30 μl droppstorlek
Padl-Pet 50 μl fallstorlek
Samco 1,7 mL överföringspipetter, icke-sterila, 250/påse, vit låda
Samco 1,7 mL överföringspipetter, icke-sterila, vit låda
Samco 4,8 mL överföringspipetter, sterila, graderade till 2 mL, 20/påse, vit låda
Samco 4,8 ml B/B-PET™ Överföringspipetter, icke-sterila, graderade till 2 ml, vit låda
Samco 4,8 ml B/B-PET™ Överföringspipetter, sterila, graderade till 2 ml, individuellt förpackade, vit låda
Samco 5,0 ml B/B-PET™ Överföringspipetter, 6 tum, sterila, 20/påse, vit låda
Samco 5,0 ml B/B-PET™ Överföringspipetter, 6 tum, sterila, individuellt förpackade, vit låda
Överföringspipett, 6 tum, B/B-PET™ , Standardlampa, Steril, 500 X 8 = 4000/CS
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Paket med 5000
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet Bulb Draw (metrisk) Beskrivning Förpackningsstorlek
15337863 1.7 mL Icke-steril 0.9 mL Samco 1,7 mL överföringspipetter, icke-sterila, vit låda Paket med 500
15377873 1.0 mL Icke-steril 0.2 mL Padl-Pet 25 μl fallstorlek Paket med 500
15788257 1.7 mL Icke-steril 0.9 mL Samco 1,7 mL överföringspipetter, icke-sterila, 250/påse, vit låda Paket med 5000
11691829 4.8 mL Icke-steril 1.8 mL Samco 4,8 ml B/B-PET™ Överföringspipetter, icke-sterila, graderade till 2 ml, vit låda Paket med 500
15377863 4.8 mL Sterila 1.8 mL Samco 4,8 ml B/B-PET™ Överföringspipetter, sterila, graderade till 2 ml, individuellt förpackade, vit låda Paket med 500
15397863 4.8 mL Sterila 1.8 mL Samco 4,8 mL överföringspipetter, sterila, graderade till 2 mL, 20/påse, vit låda Paket med 500
15387883 5.0 mL Sterila 1.9 mL Överföringspipett, 6 tum, B/B-PET™ , Standardlampa, Steril, 500 X 8 = 4000/CS Paket med 500
15317893 5.0 mL Sterila 1.9 mL Samco 5,0 ml B/B-PET™ Överföringspipetter, 6 tum, sterila, individuellt förpackade, vit låda Paket med 500
15327893 5.0 mL Sterila 1.9 mL Samco 5,0 ml B/B-PET™ Överföringspipetter, 6 tum, sterila, 20/påse, vit låda Paket med 500
15387873 1.0 mL Icke-steril 0.2 mL Padl-Pet 30 μl droppstorlek Paket med 500
15397873 0.8 mL Icke-steril 0.2 mL Padl-Pet 50 μl fallstorlek Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 15337863 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 273NL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.00 SEK
    303.58 SEK / Paket med 500
    Save 40.42 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Eliminera igensättning, förpackning och autoklavering med dessa överföringspipetter för speciella ändamål, idealiska för att leverera droppar på objektglas eller plattor.
Eliminera pluggning, packning och autoklavering med Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetter för specialändamål, idealiska för att leverera droppar på objektglas eller plattor. En enhetsdesign har en inbyggd pipettlampa som eliminerar behovet av pluggning, förpackning, autoklavering; förhindrar korskontaminering.
  • Splittersäker, giftfri polyeten
  • Ytor med låg affinitet– förhindrar proteinbindning i forskningsapplikationer
  • Kan frysas i flytande kväve eller värmeförslutas för förvaring
  • Icke steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bulb Draw (metrisk) 0.9 mL
Beskrivning Samco 1,7 mL överföringspipetter, icke-sterila, vit låda
Diameter (metrisk) Yttre 4.8 mm
Material LDPE
Sterilitet Icke-steril
Graderad Nej
Kvantitet 500/Pk.
Volym (metrisk) 1.7 mL
Längd (metrisk) 8.7 cm
Typ Överföringspipett för specialändamål